Merck
435244
Sigma-Aldrich
Cellulose
colloidal, microcrystalline
Sinônimo(s):
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
CAS Number:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
colloidal, microcrystalline
Nível de qualidade
contém
10.0-20.0% sodium carboxymethyl cellulose as stabilizer
tamanho de partícula
+65-+325 mesh
viscosidade
50-150 cP, 2.6 wt. % in H2O, Brookfield RTV, spindle #1 (20 rpm)(lit.)
densidade volumétrica
0.6 g/mL (25°C)
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Bulking agent, opacifier, anti-caking agent, extrusion aid and stabilizer for foams and emulsions.
High purity cellulose powders for partition chromatography.
Características e benefícios
Amorphous regions are hydrolyzed leaving crystalline microfibrils. Forms thixotropic gels, good thermal stability.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)