Merck
435171
Sigma-Aldrich
Diethoxy(3-glycidyloxypropyl)methylsilane
97%
Sinônimo(s):
(3-Glycidyloxypropyl)methyldiethoxysilane, [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]methyldiethoxysilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H24O4Si
CAS Number:
Peso molecular:
248.39
Beilstein:
121965
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
122-126 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C)(CCCOCC1CO1)OCC
InChI
1S/C11H24O4Si/c1-4-14-16(3,15-5-2)8-6-7-12-9-11-10-13-11/h11H,4-10H2,1-3H3
chave InChI
OTARVPUIYXHRRB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diethoxy(3-glycidyloxypropyl)methylsilane (GPMS) is an epoxysilane which can be used as a silane coupling agent for the surface treatment of a variety of materials. These silanes can also be used as adhesion promoters by modifying the surface properties of the substrates and elastomeric materials.
Aplicação
Coverslips coated with diethoxy(3-glycidyloxypropyl)methyl silane were used as sample holders for electrostatically holding particles for optical microscopy.{52} It may be used to introduce epoxy groups to Fe3O4SiO2 nanoparticles. {53} Self assembled monolayer (SAMs) of diethoxy(3- glycidyloxypropyl)methylsilane could be formed on the oxide layer of silicon wafer to render them siloxane functionalities.{54}
GPMS can be used in the surface modification of a variety of particles such as cellulose nanocrystals, silica nanomaterials and other silicon based substrates. It functionalizes these surfaces by attaching the epoxy-silane groups with the surface molecules.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)