406147
2,2′-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
99%
Sinônimo(s):
(S,S)-2,2′-Isopropylidene-bis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H30N2O2
CAS Number:
Peso molecular:
294.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarEnsaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −120°, c = 5 in chloroform
pf
89-91 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-15(2,3)11-9-20-13(18-11)17(7,8)14-19-12(10-21-14)16(4,5)6/h11-12H,9-10H2,1-8H3/t11-,12-/m1/s1
chave InChI
DPMGLJUMNRDNMX-VXGBXAGGSA-N
Aplicação
Chiral catalyst for asymmetric synthesis. C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?