Merck
253081
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) propoxide
98%
Sinônimo(s):
Tetrapropyl orthotitanate
About This Item
Fórmula linear:
Ti(OC3H7)4
CAS Number:
Peso molecular:
284.22
Beilstein:
4146685
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
liquid
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
170 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCO[Ti](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
chave InChI
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)