244759
Titanium(IV) ethoxide
technical grade
Sinônimo(s):
Tetraethyl orthotitanate, Tetraethyl titanate
About This Item
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Ti, 19.0-21.0% gravimetric
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
Impurezas
~20% Tetraisopropyl orthotitanate
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
150-152 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Ti](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
chave InChI
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in the sol-gel synthesis of free-standing ferroelectric lead zirconate titanate nanoparticles
- spherical titania cores, produced either by hydrolysis of Ti(IV) ethoxide droplets in contact with water vapor or
- by preadsorption of the titanium alkoxides into/onto the clay mineral platelets and their subsequent hydrolysis and calcination.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?