Merck
209651
Sigma-Aldrich
Selenium
powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Se
CAS Number:
Peso molecular:
78.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
gray
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: selenium
resistividade
1.2 μΩ-cm, 0°C
tamanho de partícula
−100 mesh
p.e.
684.9 °C (lit.)
pf
217 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Selenium powder is a fine, powdery substance made up of small particles of the element selenium, often produced by the reduction of selenium oxide. Selenium powder is grey or silvered-colored and may have a metallic sheen that may appear reddish in color. This product is passed through a 100-mesh sieve, indicating that the particles are small and have a diameter of around 150 micrometers or less, and ensuring the powder is fine and easy-to-handle.
Aplicação
Se is used in the synthesis of CdSe, which is consequetively used to modulate the photoresponse of quantum dot solar cells by varying the size and shape of semiconductor nanostructures.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)