205273
Isopropóxido de titânio(IV)
97%
Sinônimo(s):
TTIP, Tetraisopropil ortotitanato
About This Item
Fórmula linear:
Ti[OCH(CH3)2]4
CAS Number:
Peso molecular:
284.22
Beilstein:
3679474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
p.e.
232 °C (lit.)
pf
14-17 °C (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O isopropóxido de titânio(IV) é um composto de coordenação à base de titânio, normalmente usado na reação de epoxidação assimétrica de Sharpless de alcoóis alílicos. Ele também é usado como catalisador na reação de Kulinkovich para síntese de ciclopropanos.
Aplicação
Foram formados novos híbridos de óxidos de metais/fosfonato a partir de isopropóxido de titânio(IV) em um processo sol-gel em duas etapas. Material de partida para películas finas de bário-estrôncio-titanato. Usado para fazer titanossilicatos porosos, possíveis materiais de troca iônica para limpeza de resíduos radioativos. Aplicado na formação de uma heterosupermolécula que consiste em um complexo nanocristalito de TiO2-aceptor de elétrons viologênio, cuja transferência de elétrons induzida pela luz foi demonstrada.
Frequentemente usado como precursor no preparo de titânia (TiO2)
Embalagem
O frasco Sure/Seal™ de 25 ml é recomendado como frasco de uso único. Perfurações repetidas provavelmente levarão a um pior desempenho do produto.
Informações legais
Produto da Dorf Ketal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropóxido de titânio(IV)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?