204439
Cloreto de sódio
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
CAS Number:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarpressão de vapor
1 mmHg ( 865 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: sodium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
7
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sodium chloride is a white crystalline solid highly soluble in water. High-purity sodium chloride is commonly used in the pharmaceutical and semiconductor industry.
Aplicação
Facilitates the cross-coupling of organostannanes with iodides without using palladium.
Sodium chloride can be used:
- As an aqueous electrolyte in batteries.
- To detect trace elements using inductively coupled plasma mass spectrometry.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?