Merck
204307
Sigma-Aldrich
Selenium
pellets, <5 mm particle size, ≥99.999% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Se
CAS Number:
Peso molecular:
78.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
gray
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.999% trace metals basis
Formulário
pellets
resistividade
1.2 μΩ-cm, 0°C
tamanho de partícula
<5 mm
p.e.
684.9 °C (lit.)
pf
217 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Selenium is a non-metallic p-type semiconductor and is commercially produced as a by-product in refining sulfide-bearing copper minerals. It has good photovoltaic and photoconductive properties and is extensively used in the electronics such as solar cells, light meters, and, photocells. It also finds application in the field of ceramics, pigments, metallurgy, agriculture, glasses, and lubricants.
Aplicação
Selenium has been used as a starting material tosynthesize selenium nanoparticles.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)