175560
Triethoxyvinylsilane
97%
Sinônimo(s):
(Triethoxysilyl)ethylene, Vinyltriethoxysilane
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
p.e.
160-161 °C (lit.)
62-63 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?