16005
Paraformaldehyde
meets analytical specification of DAC, 95.0-100.5%
Sinônimo(s):
Polyoxymethylene
About This Item
densidade de vapor
1.03 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
95.0-100.5%
Formulário
pellets
temperatura de autoignição
572 °F
qualidade
meets analytical specification of DAC
Lim. expl.
73 %
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
residual solvents, in accordance
<0.1% sulfated ash
10 ppm heavy metals (as Pb)
pf
120-170 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
in accordance for appearance of solution
suitable for acidity or alkalinity (complying)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraformaldehyde
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?