142379
4-tert-Butylpyridine
98%
Sinônimo(s):
4-(1,1-Dimethylethyl)pyridine, p-tert-Butylpyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N
CAS Number:
Peso molecular:
135.21
Beilstein:
107594
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
196-197 °C (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccncc1
InChI
1S/C9H13N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h4-7H,1-3H3
chave InChI
YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-tert-Butylpyridine is specific additive of redox electrolyte in dye sensitized solar cells and dye-sensitized TiO2 solar cells.
Aplicação
4-tert-Butylpyridine was used in composition of electrolyte for dye-sensitized solar cell.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-tert-Butylpyridine
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?