Merck
Estratégias para filtração estéril
Um conjunto de unidades de filtração de laboratório com diversos tamanhos e etiquetas, equipado com tubos de pinças.
É fundamental que os medicamentos sejam isentos de bactérias e outros microrganismos para garantir a segurança do paciente. Para produtos farmacêuticos que não podem ser esterilizados no recipiente final, o conhecimento técnico em soluções de filtração, como a filtração asséptica, pode ajudar a enfrentar esses desafios. 
Garantindo o desempenho de filtros estéreis com testes de integridade
A filtração estéril é comumente utilizada para a remoção microbiana e desempenha um papel fundamental na garantia da esterilidade do produto final. Quando se rotula que um produto é estéril, os órgãos reguladores em todo o mundo exigem que o(s) filtro(s) de grau esterilizante seja(m) testado(s) quanto à integridade para garantir que o desempenho do filtro seja verificado antes e depois do uso do mesmo. Dessa forma, testes bem-sucedidos de integridade de filtros são um elo crucial entre a validação do filtro e o processamento em questão. Desenvolver uma operação robusta de testes de integridade pode ajudar a assegurar testes confiáveis de integridade dos filtros.
Garantia de esterilidade de medicamentos com um processo para soluções parenterais de pequeno volume (SPPV)
A filtração de líquidos através de filtros de grau esterilizante é um método comum para remover microrganismos de SPPVs, especialmente líquidos que são termossensíveis. A filtração final com um filtro de 0,22 μm é a última operação unitária no processo e é uma etapa crítica para a fabricação bem-sucedida de uma formulação de medicamento parenteral.
Os requisitos regulatórios e as melhores práticas do setor ajudam a garantir a eficácia dessa etapa crítica do processo. Além disso, uma estratégia abrangente de validação fornece evidências científicas para confirmar a robustez das condições e filtros do processo e defender essas conclusões junto às autoridades regulatórias. O uso de filtros de grau esterilizante para remover microrganismos deve seguir diretrizes fundamentais para incorporar esta etapa nos estágios finais do processo de fabricação e garantir a esterilidade.
Minimizando o risco de contaminação através da abordagem de qualidade por meio do design (QbD)
A escolha de um filtro de grau esterilizante eficaz e eficiente é essencial para garantir a esterilidade. Entender sistemas e componentes de filtração pode ser um desafio, dada a variedade de opções diferentes. O desenvolvimento e a fabricação de componentes do sistema de filtração devem aplicar princípios de QBD para oferecer garantia de esterilidade robusta para processos assépticos.
Definição das estratégias de validação e qualificação
A filtração esterilizante deve ser qualificada durante as fases clínicas iniciais para demonstrar a capacidade de fornecer um produto estéril sem afetar negativamente suas propriedades. O filtro, por ser um equipamento crucial usado para a fabricação de um medicamento experimental estéril, não deve contaminar ou, de outro modo, reagir com, ser adicionado a ou ser absorvido pelo medicamento. É fundamental compreender os elementos-chave da filtração estéril, validação e diretrizes regulatórias para medicamentos em fase de desenvolvimento para garantir que o processo seja devidamente definido e validado.
Para avaliar o desempenho de um filtro e, assim, garantir a qualidade do produto, vários aspectos precisam ser examinados, inclusive retenção bacteriana, compatibilidade química, substâncias extraíveis e adsorção. Uma estratégia de validação definida ajuda a garantir que as condições de processamento sejam otimizadas e que os filtros sejam testados para confirmar seu desempenho.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa pesquisa de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos
Fluxo de trabalho
Um par de mão organizando ou inspecionando comprimidos azuis organizados em fileiras em uma bandeja branca.
Formulação e fabricação farmacêutica clássica
Superar obstáculos cada vez mais complexos na fabricação de medicamentos de moléculas pequenas requer uma abordagem estratégica ao processamento, formulação, conformidade regulatória, qualidade de matérias-primas e seleção de fornecedores
Um frasco de vidro transparente cheio de líquido, vedado com tampa de metal, ao lado de uma seringa transparente com marcas de medida.
Drogas líquidas estéreis são frequentemente injetadas no corpo, o que torna essencial minimizar o risco por meio da escolha do processo certo para purificar o IFA, identificação dos excipientes adequados, definição da validação adequada do processo e seleção dos filtros certos.
Uma pilha de comprimidos multicoloridos (branco, amarelo e vermelho) isolados em fundo branco.
Os medicamentos devem estar livres de bactérias e outros microrganismos para garantir a segurança do paciente, o que requer o uso especializado de filtração asséptica para produtos farmacêuticos que não podem ser esterilizados no recipiente final.
Duas bolsas transparentes conectadas, uma vazia e a outra parcialmente cheia com um líquido azul.
O processo de envase é um aspecto crítico da fabricação de medicamentos, exigindo uma mitigação rigorosa dos riscos a fim de garantir que medicamentos seguros sejam fornecidos a pacientes.
Webinars relacionados
Ilustração digital de um laptop aberto exibindo uma figura humana simplista em azul e verde ao lado de um retângulo rosa, em um fundo amarelo.
Does Your SVP Process Assure Sterile Drug Product?
A filtração de líquidos através de filtros de grau esterilizante é um método comum para remover microrganismos de parenterais de volume pequeno que são termossensíveis. 
Ilustração digital de um laptop aberto exibindo uma figura humana simplista em azul e verde ao lado de um retângulo rosa, em um fundo amarelo.
Quality by Design Principles in Aseptic Processing - Have You Minimized Your Sterile Filtration Risk?
No processamento asséptico de produtos farmacêuticos, é fundamental que os medicamentos sejam isentos de bactérias e outros microrganismos para garantir a segurança do paciente. 