การผลิตวัคซีนและการบำบัดด้วยเอ็มอาร์เอ็นเอ
การพัฒนาวัคซีน mRNA และการบำบัดด้วย mRNA ร่วมกัน
ความสามารถในการส่งมอบโมเลกุล mRNA เข้าไปในไซโตโซลของเซลล์ผู้ป่วยมีความเป็นไปได้สำหรับการรักษาระดับใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย พลังของโมเลกุลอเนกประสงค์เหล่านี้ในการกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำเร็จของวัคซีนโควิด 19
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ mRNA นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาและมีความเป็นไปได้ในการผลิตที่รวดเร็วและปรับขนาดได้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ ขั้นตอนการผลิตที่ง่ายขึ้นผ่านกระบวนการเอนไซม์ช่วยลดความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่กว้างขวางและช่วยให้โรงงาน GMP สามารถเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ mRNA เป้าหมายใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิต mRNA และความท้าทายในการพัฒนากระบวนการการผลิตหรือการกำหนดสูตร
Featured Categories
สำรวจ โซลูชันการผสมแบบใช้ครั้งเดียวของ Mobius ® สำหรับการผสมส่วนผสมยาและการเตรียมสารละลายในกระบวนการ
การกำหนดยา Elevate สำรวจวัสดุบัฟเฟอร์ที่ได้มาตรฐาน GMP ของเราซึ่งออกแบบมาสำหรับทั้งยาโมเลกุลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงการสนับสนุนด้านกฎระเบียบ
เพิ่มประสิทธิภาพการกรองด้วยระบบการไหลแบบสัมผัสขั้นสูงของเรา ลดการค้างค่าความเข้มข้นสูงและการกู้คืนที่ไร้ที่ติสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์การประมวลผลทางชีวภาพของคุณ: สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์โครมาโตกราฟีของเราเพื่อการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ เรซินเมมเบรนคอลัมน์และระบบสำหรับทุกขนาด
ผลิตภัณฑ์เอ็มอาร์เอ็นเอทั้งการรักษาและวัคซีนมีความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นสำหรับการรักษาผู้ป่วยใหม่แต่ต้องพิจารณาที่สำคัญ:
- เทมเพลต DNA ที่เชื่อถือได้สำหรับการผลิต mRNA:
การผลิต mRNA เริ่มต้นด้วยการสร้างเทมเพลตพลาสมิดดีเอ็นเอ (PDNA) บริสุทธิ์ การแยก PDNA ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสารเคมีที่มีคุณภาพสูงสำหรับการสลายเซลล์แบคทีเรียและการทำให้บริสุทธิ์ของ PDNA จากสิ่งสกปรกที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต mRNA การสร้าง mRNA จากเทมเพลต PDNA ขึ้นอยู่กับสารเคมีและน้ำยาคุณภาพสูงสำหรับการทำให้เป็นเส้นตรง plasticization, การถอดสคริปต์ ในหลอดทดลอง และการกำหนด RNA ที่สิ้นสุด
- การฟอก mRNA ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและการกู้คืน mRNA:
การทำให้บริสุทธิ์ปลายน้ำจะขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นพิษต่อเอ็นโดสและกรดนิวคลีอิกที่ส่งผลกระทบต่อความเสถียรของ RNA และกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย ผู้ผลิต mRNA มักพึ่งพาการกรองการไหลแบบสัมผัส (TFF), คู่ไอออนแบบย้อนกลับ, การแลกเปลี่ยนไอออน (AEX), โครมาโตกราฟีปฏิสัมพันธ์แบบไม่ชอบน้ำ (HIC) และโครมาโตกราฟีความสัมพันธ์โดยใช้การจับโพลี (DT) เพื่อทำให้ mRNA บริสุทธิ์ในขณะที่เพิ่มผลผลิตและการฟื้นตัว การเข้าถึงอุปกรณ์ปลายทางและสารเคมีที่มีคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายเป็นกุญแจสำคัญในการลดการเสื่อมสภาพและสร้างกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
- การจัดส่ง mRNA ที่มีประสิทธิภาพด้วยอนุภาคนาโนไขมัน:
อนุภาคนาโนไขมัน (LNPs) ปกป้อง mRNA จากการย่อยสลายและช่วยให้การส่งมอบโมเลกุลมีประสิทธิภาพเมื่อให้กับผู้ป่วย ประเภทไขมันที่เหมาะสมแหล่งที่มาและคุณภาพสำหรับ LNP ต้องได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบตามเส้นทางการจัดส่งเพื่อให้ได้การกระจายตัวทางชีวภาพและประสิทธิภาพที่ต้องการ
- การสนับสนุนเฉพาะสำหรับการประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:
สิ่งสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คือการนำทางไปยังกรอบการควบคุมจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงกระบวนการผลิต ข้อมูลทางเทคนิคและกฎระเบียบที่เชื่อถือได้ควบคู่ไปกับห่วงโซ่อุปทานที่มีลักษณะเฉพาะและโปร่งใสช่วยลดความเสี่ยงลดความซับซ้อนในการประเมินความเสี่ยงและเร่งความเร็วในการทำการตลาด
สำหรับวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสำหรับการผลิต mRNA และสูตร LNP สำรวจ โบรชัวร์ของเรา
ไปที่เอกสารของเราค้นหาเอกสารข้อมูลใบรับรองและเอกสารทางเทคนิค
ฟอกอากาศ
บรรลุเป้าหมายผลผลิตประสิทธิภาพและการกู้คืน mRNA ในขณะที่มั่นใจได้ว่าการกำจัดสิ่งเจือปนที่แข็งแกร่ง
การสังเคราะห์และการทำให้บริสุทธิ์
ของ mRNA เรียนรู้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงควบคู่ไปกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การทดสอบที่เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสำเร็จในการผลิต mRNA
Tangential Flow Filtration (TFF) Holders & Systems
อุปกรณ์ TFF แบบใช้ครั้งเดียวเพื่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การกู้คืนและผลผลิตสูงที่ยอดเยี่ยม
การถอดสคริปต์ในหลอดทดลองและปฏิกิริยาเอนไซม์ด้วย เครื่องผสมแบบใช้ครั้งเดียว Mobius ®
Chromatography Systems for Bioprocessing
กำหนด
สารเพิ่มปริมาณที่มีคุณภาพสูงตัวเลือกไขมันที่กำหนดเองและพอร์ตโฟลิโอโซลูชันการใช้งานครั้งเดียวและบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ยา mRNA
ไขมันสังเคราะห์สำหรับการใช้งานด้านเภสัชกรรม
สารเพิ่มปริมาณสำหรับสูตรฉีดและ Parenteral
การห่อหุ้มและการกำหนดด้วยเครื่องผสมแบบใช้ครั้งเดียว
การกรองและการเติมที่ปราศจากเชื้อขั้นสุดท้าย
การกรองสูตรและการเติมวัคซีน mRNA ขั้นสุดท้ายที่เชื่อถือได้และทนทานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
การกรองปราศจากเชื้อขั้นสุดท้าย
โซลูชัน Fill-Finish แบบใช้ครั้งเดียว
การสุ่มตัวอย่างแบบปราศจากเชื้อ
ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และเทคโนโลยี PAT
เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ (PAT) สามารถใช้ซอฟต์แวร์ danalytics เพื่อสร้างคุณภาพใน กระบวนการผลิตต่างๆ รวมถึงการผลิตวัคซีน mRNA การตรวจสอบและการควบคุมกระบวนการผลิต
แพท: สร้างคุณภาพในกระบวนการชีวเภสัชกรรมด้วยการตรวจสอบและควบคุมแบบเรียลไทม์
Compliance and Control
How Can We Help
ในกรณีที่มีคำถามใดๆโปรดส่ง คำขอการสนับสนุนลูกค้า
หรือพูดคุยกับทีมบริการลูกค้าของเรา:
ส่งอีเมลไป