Kryteria wyboru środków konserwujących stosowanych w preparatach płynnych
Rysunek 1.Zużycie konserwantów w oparciu o 3 721 przebadanych produktów.1
Używanie konserwantów w farmaceutycznych produktach leczniczych pomaga wydłużyć okres trwałości produktów i zapobiega rozwojowi rozkładu mikrobiologicznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku płynnych preparatów do wielokrotnego użytku, które mogą obejmować płyn do wstrzykiwań, płyn okulistyczny, półstały/płyn do stosowania miejscowego, płyn doustny i roztwory do nosa.
Na podstawie badania 3 721 preparatów wprowadzonych do obrotu, 71% stosowanych konserwantów to parabeny, chlorek benzalkoniowy, alkohol benzylowy i benzoesan sodu (rysunek 1).1 Można jednak stosować szeroką gamę środków konserwujących, a wybór najlepszego odpowiedniego środka konserwującego dla płynnego preparatu wymaga starannego rozważenia.
Uwagi przy wyborze konserwantów
Idealny konserwant powinien być:
- Aktywny wobec szerokiego zakresu drobnoustrojów
- Aktywny w szerokim zakresie pH
- Kompatybilny z API i innymi substancjami pomocniczymi w formulacji
- Wysoka czystość
- Obojętność chemiczna
- Nietoksyczność
Poniżej przeanalizujemy różne aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze konserwantów do płynnej formulacji.
Rodzaj cząsteczki
Różne środki konserwujące są stosowane w preparatach wielkocząsteczkowych (np. szczepionki, insulina) i w preparatach małocząsteczkowych.
Konserwanty, które mogą być stosowane w preparatach wielkocząsteczkowych obejmują:
- Alkohol benzylowy
- Fenol
- Chlorobutanol
- Timerosal
Konserwanty, które mogą być stosowane w preparatach małocząsteczkowych obejmują:
- Chlorek benzalkoniowy
- Kwas borowy
- Kwas benzoesowy
- Alkohol benzylowy
- Benzoesan benzylu
- Fenol
- Metyloparaben
- Propylparaben
- Kwas sorbowy
- Chlorobutanol
Rodzaj formulacji
Formuły wodne, niewodne i liofilizowane mają różne wymagania dotyczące konserwantów. Rozpuszczalność i właściwości chemiczne środka konserwującego określają, czy środek konserwujący może być stosowany w preparatach wodnych, niewodnych lub liofilizowanych (Tabela 1).
pH formulacji
Użyty środek konserwujący powinien być wybrany w oparciu o to, czy ma maksymalną aktywność mikrobiologiczną przy pH formulacji (rysunek 2). Mieszanina konserwantów może być stosowana do celowania w pełną populację drobnoustrojów w celu zahamowania wzrostu drobnoustrojów w produkcie w szerokim zakresie pH (np, benzoesan benzylu z alkoholem benzylowym, kwas borowy z chlorkiem benzalkoniowym lub kwasem sorbowym). Ponieważ są one aktywne w szerokim zakresie pH (pH 4-9), chlorek benzalkoniowy i parabeny są powszechnie stosowanymi konserwantami.
Rysunek 2.Przybliżony zakres pH, w którym można stosować różne środki konserwujące.
Droga podania
To, czy lek jest podawany doustnie, pozajelitowo, okulistycznie, miejscowo lub donosowo, określa również, jaki środek konserwujący można zastosować i w jakim stężeniu (Tabela 2). Fenol jest powszechnie stosowany do wstrzyknięć, ale nie jest stosowany doustnie ani do podawania okulistycznego. Z drugiej strony chlorek benzalkoniowy jest jednym z domyślnych środków konserwujących stosowanych w okulistyce.
Synergiczne działanie przeciwdrobnoustrojowe
Konserwanty mogą być stosowane w połączeniu ze sobą lub z synergetykami konserwującymi, takimi jak środek chelatujący kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA) lub jego sole, w celu zwalczania szeregu drobnoustrojów, w tym bakterii, drożdży i pleśni. Niektóre powszechne synergie konserwantów obejmują:
- chlorek benzalkoniowy + EDTA
- chlorek benzalkoniowy + kwas borowy
- kwas sorbowy + EDTA
- chlorobutanol + kwas borowy
- Metyloparaben + propyloparaben
Docelowa populacja pacjentów
Ten sam środek konserwujący może nie być odpowiedni dla wszystkich docelowych populacji pacjentów (np.g., pediatrycznych lub geriatrycznych). Na przykład alkohol benzylowy i kwas benzoesowy nie powinny być stosowane u noworodków i powinny być stosowane ostrożnie u dzieci w wieku powyżej czterech tygodni, ponieważ nie mogą być metabolizowane przez wątrobę, a następnie mogą przekraczać barierę krew-mózg.
Profile konserwantów dla płynnych formulacji leków
Przy tak wielu dostępnych opcjach konserwantów, może być trudno zidentyfikować najlepszy konserwant (y) dla płynnej formulacji. Uwzględnienie wyżej wymienionych czynników może pomóc w wyborze najlepszych opcji. Aby dowiedzieć się więcej na temat konserwantów, zobacz indywidualne profile konserwantów.