Testowanie stabilności pożywek i płynów płuczących
All-in-One Validated Solution for Sterility Testing
Testowanie sterylności jest kluczowym wymogiem w mikrobiologii GMP dla zapewnienia bezpieczeństwa sterylnych farmaceutyków, urządzeń medycznych i materiałów. Przeprowadza się je w celu wykrycia żywych mikroorganizmów przed ich uwolnieniem i podaniem.
Nasze pożywki do testowania sterylności i płyny płuczące są podstawowymi składnikami rozwiązania Steritest®. Są one zgodne z wymogami USP 71, Farmakopei UE 2.6.1 i Farmakopei JP 4.06. Zapewnia to solidny łańcuch dostaw, wysokiej jakości nośniki, dokładność i zmniejsza ryzyko fałszywych wyników.
Nasze pożywki i płyny płuczące Steritest® w połączeniu z kanistrami Steritest® i pompa Symbio i akcesoria oferują niezawodny i w pełni zgodny proces testowania. Pozwala na filtrację, płukanie, przenoszenie mediów i inkubację w zamkniętym systemie Steritest® NEO, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Specjalne opakowanie jest stosowane w celu ochrony integralności butelek podczas transportu bez wpływu na dostawę. Podwójne opakowanie dodatkowo optymalizuje proces czyszczenia i minimalizuje liczbę wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych.
Produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym ISO 9001, nasze podłoża hodowlane i płyny do płukania przechodzą rygorystyczne procedury kontroli jakości, w tym testy pH, sterylności i stymulacji wzrostu zgodnie z metodami USP, EP i JP.
Filtracja membranowa i bezpośrednia inokulacja to dwie zalecane metody testowania sterylności farmaceutyków, które wymagają hodowli próbek w różnych pożywkach, które mogą promować wzrost resztkowych beztlenowców, a także tlenowców i grzybów. Próbki są inkubowane przez 14 dni w temperaturze odpowiednio 32,5 °C i 22,5 °C przed badaniem. Zmętnienie pożywki może wskazywać na wzrost i musi zostać zbadane. Powszechnie stosowanymi pożywkami są:
Soybean-Casein Digest Medium (Trypticase Soy Broth, TSB)
Soybean-Casein Digest Medium (Trypticase Soy Broth, TSB) to pożywka do testowania sterylności odpowiednia do wykrywania bakterii tlenowych i grzybów. Skład i wydajność wzrostu tej pożywki są zgodne z normami USP, EP i JP. Jest również stosowana jako bulion do wstępnego wzbogacania produktów niesterylnych.
Płynna pożywka z tioglikolanem (FTM)
Płynna pożywka z tioglikolanem (FTM) jest przeznaczona głównie do wykrywania bakterii beztlenowych. Umożliwia jednak również wykrywanie bakterii tlenowych. USP, EP i JP zalecają pożywkę do określania współczynnika fenolowego i działania sporobójczego środków dezynfekujących w antybiotykach, produktach biologicznych itp.
Przezroczysta pożywka z tioglikolanem
Przezroczysta pożywka z tioglikolanem ma takie same właściwości stymulujące wzrost jak standardowa pożywka FTM i jest zgodna z USP, EP i JP. Ta alternatywna formuła zapewnia dodatkową przejrzystość wizualną w porównaniu z FTM, która ma niewielkie zmętnienie lub zamglenie z powodu obecności agaru. Podłoże o wysokiej przejrzystości wizualnej jest preferowane przez wielu użytkowników w porównaniu z lekko mętnym wyglądem FTM.
Płyn płuczący jest stosowany jako roztwór rozcieńczający lub płuczący do testowania sterylności filtracji membranowej w produktach farmaceutycznych. Nasze gotowe do użycia roztwory płuczące zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami farmakopei. Płyny płuczące są używane do testowania sterylności urządzeń medycznych poprzez płukanie pustych rurek, takich jak zestawy do transfuzji i infuzji, w których ścieżka płynu jest oznaczona jako sterylna.
Płyn A
Płyn A jest odpowiedni jako ogólny bufor płuczący i kompatybilny z większością próbek. Doskonale nadaje się do rozpuszczania lub rozcieńczania próbek, rekonstytucji mikroorganizmów komercyjnych lub jako pożywka transportowa dla mikroorganizmów.
Płyn D
Płyn D nadaje się do testowania próbek zawierających lecytynę lub olej i jest kompatybilny z większością antybiotyków. Doskonale nadaje się do płukania sterylnych ścieżek urządzeń i jest zwykle używany do testowania urządzeń medycznych metodą płukania.
Płyn K
Płyn K nadaje się do testowania próbek zawierających wazelinę, oleje lub roztwory oleiste. Doskonale nadaje się do płukania ścieżek urządzeń medycznych i próbek, które są "trudne" do przefiltrowania lub rozpuszczenia.
Sterylny mirystynian izopropylu (IPM)
Sterylny mirystynian izopropylu (IPM) może być stosowany w połączeniu z zielonym Steritest® canister w celu poprawy rozpuszczania lepkich produktów, maści i kremów przed filtracją membranową.
Sterylizowane podwójne opakowanie Tyvek® pomaga zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego w okapach z przepływem laminarnym i zapewnić skuteczną dekontaminację komór izolacyjnych. Produkty te są dostarczane w zakręcanych butelkach o pojemności 100 ml i zakrętkach z zamknięciem przegrody. Skuteczność sterylizacji opakowania, w tym przestrzeni między nasadką ochronną a przegrodą, jest weryfikowana w każdej partii za pomocą wskaźników biologicznych. Z podwójnie pakowanymi pożywkami i roztworami do płukania:
- Usprawnij i zoptymalizuj procedury czyszczenia
- Zminimalizuj ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i fałszywych wyników
- Zmniejsz obciążenie biologiczne środowiska testowego
- Zapewnij skuteczną dekontaminację komór izolacyjnych
DOSTOSOWANE MEDIA KULTUROWE DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ
Oferujemy produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb, jeśli żaden z powyższych produktów nie jest odpowiedni dla danego zastosowania. Dzięki wielofunkcyjnym liniom do napełniania możemy produkować szeroką gamę niestandardowych produktów i rozmiarów, a także duży wybór zamknięć do butelek. Możesz dostosować istniejącą formułę lub poprosić o produkt z indywidualną recepturą wykonaną od podstaw.