Merck
Strona głównaDostarczanie lekówKrytyczne stężenia miceli (CMC) - Lipidy polarne Avanti®
Krytyczne stężenia miceli (CMC) - Lipidy polarne Avanti®
Definicja
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym w stanie równowagi po raz pierwszy zaczynają pojawiać się znaczne ilości (5% całości) agregatów micelarnych: nM1<=>Mn
Wartości CMC
Produkty niedostępne w USA
Klucz skrótów lipidowych
PC = fosfatydylocholina
PG = fosfatydyloglicerol
PS = fosfatydyloseryna
.
Klucz akronimów lipidów
Krytyczne stężenia micelarne zostały określone w naszej firmie przy użyciu techniki fluorescencji pirenu lub zostały uzyskane z literatury. Wiele wartości literaturowych zostało potwierdzonych przez naszą wewnętrzną metodę.
Metoda jest ogólnie opisana przez: Fluorescencyjne sondy do krytycznego stężenia miceli
Referencje
1.
Derek M. 2013. Handbook of Lipid Bilayers. ISBN 0849332559. CRC Press, Inc..