Proteinaza K: Wprowadzenie i zastosowania
Co to jest proteinaza K?
Proteinaza K jest proteazą serynową, która rozkłada białka poprzez hydrolizę wiązań peptydowych. Jest to proteaza o szerokim spektrum działania, która może trawić szeroką gamę białek, w tym te, które są odporne na inne proteazy.
Proteinaza K jest powszechnie stosowana w biologii molekularnej i biochemii do trawienia białek strukturalnych i enzymów. Jest przydatna w usuwaniu nukleaz, które mogą degradować DNA i RNA, a także w izolacji nienaruszonego genomowego DNA z różnych źródeł. Proteinaza K jest również stosowana w analizie struktury i funkcji białek prionowych (Cronier et al. 2008).
Proteinaza K jest stabilna w szerokim zakresie pH, temperatury i może wytrzymać wiele detergentów i środków denaturujących. W rezultacie jest skuteczna w przygotowywaniu próbek w różnych zastosowaniach badawczych i diagnostycznych.
Do czego służy proteinaza K?
Proteinaza K jest powszechnie stosowana do izolacji DNA lub RNA w badaniach biologii molekularnej poprzez degradację niepożądanych białek w próbce, takich jak nukleazy, RNazy i DNazy. Proteinaza K jest również stosowana w procesie ekstrakcji kwasów nukleinowych w celu rozbicia białkowego składnika błony komórkowej i umożliwienia dostępu do DNA i RNA. Jest skuteczna w trawieniu wielu rodzajów białek, w tym tych, które są odporne na inne rodzaje proteaz, takie jak trypsyna.
Oprócz badań z zakresu biologii molekularnej, proteinaza K jest wykorzystywana w szerokim zakresie innych zastosowań, w tym w produkcji farmaceutycznej i zastosowaniach diagnostycznych. Może być stosowana w przemyśle farmaceutycznym do usuwania niepożądanych białek w procesie produkcyjnym. W diagnostyce jest stosowana do izolacji DNA i RNA z próbek klinicznych do dalszej analizy.
.
Dlaczego proteinaza K jest używana do ekstrakcji DNA i RNA?
Proteinaza K jest stosowana w ekstrakcji DNA i RNA, ponieważ jest enzymem proteolitycznym, który może rozkładać białka, w tym te obecne w błonie komórkowej i jądrze. W przypadku stosowania proteinazy K do ekstrakcji DNA i RNA, jest ona zwykle dodawana do buforu lizującego, który zawiera detergenty i sole, które pomagają rozerwać błonę komórkową i uwolnić kwasy nukleinowe do roztworu. Proteinaza K następnie trawi białka w lizowanej próbce, w tym histony i inne białka chromosomalne, które w przeciwnym razie mogą zakłócać dalsze zastosowania, takie jak PCR, RT-PCR, sekwencjonowanie Sangera, sekwencjonowanie następnej generacji (NGS), fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) oraz inne badania biologii molekularnej i zastosowania diagnostyczne. Zastosowanie proteinazy K w ekstrakcji DNA i RNA pomaga zapewnić czystość i integralność próbki.
Dlaczego proteinaza K jest używana w PCR?
Proteinaza K nie jest zwykle stosowana bezpośrednio w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), ale jest stosowana na etapie ekstrakcji DNA przed PCR w celu poprawy jakości próbki DNA.
Proteinaza K jest skuteczna w rozkładaniu szerokiej gamy białek, w tym tych, które są odporne na inne rodzaje proteaz, takie jak trypsyna. Usuwając zanieczyszczenia białkowe z próbki DNA przed PCR, można poprawić wydajność i dokładność reakcji, co prowadzi do bardziej wiarygodnych wyników. Dodatkowo, zastosowanie proteinazy K w ekstrakcji DNA może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia wyników fałszywie ujemnych lub innych błędów w testach diagnostycznych, w których dokładne i wiarygodne wyniki mają kluczowe znaczenie.
Podczas PCR matryca DNA jest amplifikowana poprzez serię cykli denaturacji, annealingu i wydłużania. Wszelkie zanieczyszczenia w próbce DNA, takie jak białka, mogą zakłócać ten proces poprzez hamowanie aktywności enzymu polimerazy lub zakłócanie wiązania starterów z matrycą.
Jaki jest mechanizm działania proteinazy K?
Proteinaza K jest proteazą serynową, która rozszczepia wiązania peptydowe w białkach. Jej mechanizm działania obejmuje kilka etapów:
- Wiązanie: Proteinaza K najpierw wiąże się z białkiem lub substratem kwasu nukleinowego poprzez niespecyficzne interakcje hydrofobowe.
- Aktywacja: Po związaniu enzym przechodzi etap aktywacji, w którym katalityczna reszta serynowa jest aktywowana przez resztę histydynową i cząsteczkę wody. Prowadzi to do utworzenia miejsca aktywnego, które może rozszczepiać wiązania peptydowe.
- Rozszczepianie: Miejsce aktywne proteinazy K rozszczepia wiązanie peptydowe po stronie kwasu karboksylowego reszt aminokwasowych, które zawierają aromatyczne, alifatyczne lub hydrofobowe reszty aminokwasowe. Enzym może również rozszczepiać wiązania peptydowe po stronie amidowej reszt glicyny.
- Uwalnianie produktu: Po rozszczepieniu produkty reakcji (tj, peptydy) są uwalniane z enzymu.
Mechanizm działania proteinazy K jest podobny do innych proteaz serynowych, ale wyróżnia się zdolnością do działania w trudnych warunkach, takich jak wysokie temperatury i obecność detergentów.
Jaka jest różnica między proteazą a proteinazą K?
Proteazy i proteinaza K to proteazy, które różnią się pod pewnymi istotnymi względami. Proteazy to klasa enzymów, które rozszczepiają wiązania peptydowe w białkach. Istnieje wiele różnych rodzajów proteaz, w tym między innymi proteazy serynowe, proteazy cysteinowe i metaloproteazy. Enzymy te biorą udział w wielu procesach biologicznych, w tym w degradacji białek, krzepnięciu krwi i trawieniu. Alternatywnie, proteinaza K jest specyficznym rodzajem proteazy serynowej, która jest szeroko stosowana do trawienia białek i odsłaniania kwasów nukleinowych, które zostały wyizolowane z komórek lub tkanek.
Na czym polega metoda ekstrakcji DNA proteinazą K?
Metoda ekstrakcji DNA proteinazą K jest powszechnie stosowana do izolacji wysokiej jakości DNA do dalszych zastosowań, takich jak PCR, sekwencjonowanie i klonowanie. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku próbek zawierających duże ilości białek, takich jak tkanki lub komórki, ponieważ pozwala na skuteczne usuwanie białek bez uszkadzania DNA. Metoda ekstrakcji DNA proteinazą K zazwyczaj obejmuje następujące etapy:
- Liza próbki:Liza komórek lub tkanek i uwolnienie genomowego DNA poprzez dodanie buforu lizującego do próbki, który zawiera detergenty i inne odczynniki, które zakłócają błonę komórkową i rozbijają kompleksy białkowe.
- Trawienie białek: Dodanie proteinazy K do próbki w celu strawienia białek związanych z DNA. Enzym jest zwykle dodawany do próbki w końcowym stężeniu 0,2-1 mg/ml i inkubowany w optymalnej temperaturze (55-65 °C) przez 30-60 minut.
- Dezaktywacja: Po zakończeniu trawienia białka, proteinaza K jest dezaktywowana przez podgrzanie próbki do temperatury powyżej
95 °C przez kilka minut lub przez dodanie inhibitora proteazy do próbki. - Izolacja DNA: DNA można następnie wyizolować z próbki różnymi metodami, takimi jak wytrącanie etanolem lub izopropanolem, lub przy użyciu komercyjnego zestawu do izolacji DNA
Jaka jest rola proteinazy K w testach na obecność COVID-19?
Proteinaza K nie testuje bezpośrednio wirusa SARS-CoV-2, ale jest używana na etapie ekstrakcji RNA w procesie diagnostycznym COVID-19.
Wirus zawiera materiał genetyczny w postaci RNA. Aby wykryć obecność wirusa, test obejmuje najpierw ekstrakcję RNA z próbki pacjenta, takiej jak wymaz z nosa, a następnie zastosowanie RT-PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją) w celu amplifikacji i wykrycia określonych sekwencji wirusowego RNA. Proteinaza K może być stosowana w procesie ekstrakcji RNA do trawienia i inaktywacji RNaz, chroniąc w ten sposób RNA, eliminując fałszywie ujemne wyniki i poprawiając dokładność testu diagnostycznego COVID-19.
Zamówienia hurtowe na proteinazę K
Możliwości masowe i niestandardowe rozmiary opakowań proteinazy K są dostępne dla konkretnych zastosowań. Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty.