Merck
Strona głównaReaction Design & OptimizationRedi-Dri™ - Świat produktów higroskopijnych o swobodnym przepływie
Redi-Dri™ - Świat produktów higroskopijnych o swobodnym przepływie
System pakowania Redi-Dri™ eliminuje powszechny problem zbrylania się, który występuje w przypadku wielu higroskopijnych soli i buforów, a także zapewnia sypki, gotowy do użycia materiał przez cały czas. Nie marnuj cennego czasu i zasobów, używając odczynników, które łatwo wchłaniają wilgoć z otoczenia i twardnieją przed użyciem. Wypróbuj Redi-Dri™ już dziś!
The Redi-Dri™ Advantage
  • Wydajność - Zwiększ wydajność, eliminując potrzebę rozdrabniania, dłutowania lub mielenia popularnych odczynników i soli. Spójny, swobodnie płynący materiał przyspiesza przygotowanie próbek, szybciej rozpuszcza odczynniki i zmniejsza frustrację związaną z rozbijaniem grudek w higroskopijnych proszkach.
  • Oszczędność czasu - Korzystanie z Redi-Dri™ pozwala zaoszczędzić cenny czas, który poświęciłbyś na rozbijanie zbrylonych produktów.
  • Oszczędność pracy - Swobodny przepływ pozwala na krótszy czas przygotowania i szybsze przetwarzanie produktu, zapewniając większą oszczędność pracy.
  • Oszczędność kosztów - Zminimalizuj potrzebę rozbijania ciał stałych i oszczędzaj cenny czas. Zmniejsz ryzyko obrażeń, na które narażone są laboratoria i jednostki produkcyjne oraz oszczędzaj bezpośrednią robociznę i potencjalne koszty obrażeń przy każdym użyciu Redi-Dri™.
  • Bezpieczeństwo personelu - System pakowania Redi-Dri™ zmniejsza ryzyko skaleczenia, skręcenia i nadwyrężenia oraz narażenia na działanie chemikaliów poprzez ograniczenie konieczności stosowania "narzędzi siły" podczas przygotowywania higroskopijnych odczynników do użycia.
  • Redukcja odpadów - Redi-Dri™ zapewnia spójny, sypki materiał. Nigdy więcej nie wyrzucaj materiału, którego nie można wyjąć z opakowania lub który jest marnowany zgodnie ze standardami analitycznymi (przygotowany produkt nie może wrócić do pojemnika).
  • Zapewniona jakość - System pakowania Redi-Dri™ zasadniczo oferuje "osuszacz" w każdej butelce. Ograniczając środowiskowy wpływ wilgoci na jakość, Redi-Dri™ redukuje błędy zanieczyszczenia i ogranicza wpływ wilgoci na produkty bezwodne.
Możliwości pakowania zbiorczego
  • Eliminuje potrzebę stosowania narzędzi siłowych
  • Większe rozmiary opakowań bardziej odpowiednie dla procesów zwiększania skali (dostępne rozmiary do 25 kg)
  • Płynne produkty ułatwiają przenoszenie materiałów
Dlaczego warto wybrać Redi-Dri™?
Jaki jest najbardziej frustrujący moment, którego doświadczyłeś w laboratorium? Nieodpowiednie chemikalia do reakcji? Albo twardy jak skała materiał po otwarciu butelki, gdy potrzebna jest tylko niewielka ilość? Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś tych problemów, mamy rozwiązanie - Redi-Dri™!
Redi-Dri™ to innowacyjna linia produktów opakowaniowych, która pomaga wyeliminować zbrylanie się materiału poprzez dodanie dodatkowych etapów procesu pakowania bez dodawania jakichkolwiek dodatków chemicznych, środków zapobiegających zbrylaniu lub związków hydrofobowych. Teraz możesz cieszyć się swobodnie płynącym materiałem bez żadnych zmartwień. Jest to absolutnie jeden z naszych sukcesów i cieszymy się, że możemy zaoferować tak wysoce wydajne i oszczędne rozwiązanie.
Wybieramy najlepszy materiał
Linia produktów Redi-Dri™ wykorzystuje najświeższy, najwyższej jakości materiał, który spełnia pożądane specyfikacje. Taka ocena techniczna zapewnia najlepszą możliwość swobodnego przepływu produktów w naszym innowacyjnym systemie pakowania.
Przygotowanie materiału w najlepszym środowisku
Materiał Redi-Dri™ jest przygotowywany i pakowany przy użyciu specjalistycznego sprzętu w warunkach środowiskowych specjalnie zaprojektowanych w celu promowania użyteczności produktu i wysokiej jakości produktów.
Innowacyjność opakowania
System pakowania Redi-Dri™ zasadniczo zapewnia "osuszacz" w każdej butelce i ogranicza wpływ środowiska, jaki wilgoć może mieć na jakość produktu.
Protokół testu Redi-Dri™
Przeprowadzono badanie czasowe w celu przetestowania systemu pakowania Red-Dri w porównaniu ze standardowym opakowaniem. Równoważne jednostki obu systemów opakowań zawierających chlorek potasu (KCl) zostały wprowadzone do kontrolowanego środowiska o wilgotności względnej 85+/-5%. Materiał był sprawdzany wizualnie i testowany co miesiąc pod kątem strat podczas suszenia (LOD). Analizę LOD przeprowadzono na reprezentatywnych próbkach o masie 5 g w temperaturze 130ºC przez cztery godziny w warunkach pełnej próżni.
Wyniki wskazały:
Tradycyjne opakowanie pozwalało KCl na wchłanianie wilgoci atmosferycznej, co skutkowało twardym, zbrylonym wyglądem i wyższą wartością LOD.
Opakowanie Redi-Dri™ zapobiegało absorpcji wody, a wartości LOD potwierdzały spadek zawartości wilgoci. Redi-Dri™ KCl pozostawał sypki przez 9 miesięcy testów.
Wykres zatytułowany "LOD Time Study of the Redi-Dri Packaging System" przedstawiający dwie linie reprezentujące procentową zawartość H2O w wyniku utraty podczas suszenia w ciągu miesięcy przechowywania zapasów. Linia dla "KCl bez technologii Redi-Dri", zaznaczona na czerwono, zaczyna się wyżej i opada bardziej stromo w dół w porównaniu z linią dla "KCl z technologią Redi-Dri", pokazaną na czarno, która zaczyna się niżej i ma łagodniejsze nachylenie. Dwa wstawione obrazy przedstawiają dłoń w rękawiczce trzymającą zbryloną substancję dla KCl bez Redi-Dri i sypki proszek dla KCl z Redi-Dri. Podpis stwierdza: "Wykres przedstawiony powyżej pokazuje długoterminowe korzyści płynące z ekskluzywnego systemu pakowania Redi-Dri".
Rysunek 1.Powyższy wykres pokazuje długoterminowe korzyści płynące z ekskluzywnego systemu pakowania Redi-Dri.
Próbki KCl z tradycyjnego opakowania nadal wchłaniały wodę z atmosfery, co powodowało tworzenie się twardych kawałków, o czym świadczą rosnące wartości LOD. Wyniki LOD dla Redi-Dri KCl wykazywały tendencję przeciwną do tradycyjnego opakowania i w rzeczywistości wykazywały malejącą zawartość H2O. Wygląd proszku Redi-Dri pozostawał zatem sypki przez cały okres 9-miesięcznego badania.
Produkty Redi-Dri™
Loading
Loading
Często zadawane pytania dotyczące produktów Redi-Dri™
Jakie są rozmiary jednostek Redi-Dri™?
Linia produktów Redi-Dri™ jest dostępna w rozmiarach od 100 gramów do 25 kg. Rozmiary produktów są określane na podstawie sugestii klientów, atrybutów produktu i oceny przez zespół ds. innowacji Redi-Dri™. Każdy produkt i rozmiar jednostki jest badany pod kątem wykonalności i zatwierdzany przed udostępnieniem naszym klientom, więc jeśli nie widzisz odpowiedniego rozmiaru dzisiaj, koniecznie sprawdź ponownie w najbliższej przyszłości. Jeśli masz konkretne potrzeby, prześlij zapytanie do swojego przedstawiciela handlowego lub do skrzynki odbiorczej laboratorium pod adresem labessentials@sial.com.
Redi-Dri™ to produkt najwyższej jakości, który wymaga specjalistycznych procesów i innowacyjnego pakowania. W związku z tym każda jednostka wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z tego powodu Redi-Dri™ jest często ograniczony do minimalnego rozmiaru 100 g lub 500 g. Biorąc pod uwagę zalety produktu, Sigma-Aldrich uważa, że jednostki mniejsze niż ten rozmiar generalnie nie przynoszą wystarczających korzyści, aby dodatkowy koszt dla Sigma-Aldrich i klienta był opłacalny. W przypadku dużej skali, Redi-Dri™ jest dostępny w jednostkach o wadze do 25 kg i codziennie się rozwija. Jeśli nie widzisz go dzisiaj, możesz go zobaczyć wkrótce. Typowe rozmiary jednostek obejmują 100 g, 500 g, 1 kg, 2,5 kg, 12 kg i 25 kg.
Materiały Redi-Dri™ są badane pod kątem wykonalności z systemem pakowania przy danych rozmiarach opakowań jednostkowych. Badania te są czasochłonne i zapewniają dogłębną analizę, aby upewnić się, że proces zapewni spójną formę, której oczekujesz. Dlatego też, jeśli to możliwe, ogólnie sugerujemy wykorzystanie rozmiarów opakowań wstępnych. Jednakże, w przypadku specjalnych rozważań, { hcompany } oceni wykonalność wykorzystania systemu pakowania Redi-Dri™ dla konkretnych potrzeb. Please forward inquiries to your sales representative or the lab essentials inbox at labessentials@sial.com.
Linia produktów Redi-Dri™ opiera się na potrzebach klientów, a { hcompany } jest gotowa ocenić produkty pod kątem pomyślnego przejścia na system pakowania Redi-Dri™. Prosimy o przesyłanie zapytań do przedstawiciela handlowego lub do skrzynki odbiorczej laboratorium pod adresem labessentials@sial.com. Należy pamiętać, że wszystkie produkty NIE działają dobrze z systemem pakowania Redi-Dri™, więc czasami niektóre produkty nie mogą być używane z tym systemem.
Po prostu, system pakowania Redi-Dri™ NIE wpływa negatywnie na gwarancję specyfikacji jakości żadnego produktu { hcompany}. Produkt Redi-Dri™ nie zawiera dodatków chemicznych, środków zapobiegających zbrylaniu ani związków hydrofobowych.