Reakcja kondensacji Knoevenagela
Reakcja
Reakcja kondensacji Knoevenagela to klasyczna synteza organiczna, opisana przez Emila Knoevenagela w latach 90-tych XIX wieku. Reakcja Knoevenagela jest zmodyfikowaną kondensacją aldolową z addycją nukleofilową między aldehydem lub ketonem a aktywnym związkiem wodoru w obecności zasadowego katalizatora, co prowadzi do utworzenia wiązania C-C. Aktywny związek wodoru zawiera wiązanie C-H, które może być deprotonowane przez katalizator zasadowy. Po reakcji następuje zwykle spontaniczna dehydratacja, w wyniku której powstaje produkt nienasycony.1
Rysunek 1.Reakcja kondensacji Knoevenagela
Z, Z' (grupy odbierające elektrony) = CO2R, COR, CHO, CN, NO2, itp.
Użycie przez Knoevenagela pierwszo- i drugorzędowych amin oraz ich soli jako katalizatorów zapewniło wczesne podstawy do badania aminokatalizatorów.2 Badania nad metodami syntetycznymi wykorzystującymi kondensację Knoevenagela są kontynuowane, a nowe katalizatory i aktywacja reakcji są zgłaszane:
Reakcje napromieniowane mikrofalami i ultradźwiękami3-6
Warunki bezrozpuszczalnikowe7,8
Synteza w fazie stałej9
.
Kondensacja fotochemiczna z ekstraktami owocowymi jako katalizatorami10,11
Środki ostrożności
Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem znajdują się w karcie charakterystyki.