Merck
Strona głównaHodowla komórek ssakówMEM (Minimum Essential Medium Eagle)
MEM (Minimum Essential Medium Eagle)
Minimum Essential Medium (MEM), opracowane przez Harry'ego Eagle'a, jest jednym z najczęściej stosowanych syntetycznych podłoży do hodowli komórkowych. Wczesne próby hodowli normalnych fibroblastów ssaków i niektórych podtypów komórek HeLa wykazały, że mają one specyficzne wymagania żywieniowe, których nie może spełnić pożywka podstawowa Eagle'a (BME). Późniejsze badania z wykorzystaniem tych i innych komórek w hodowli wykazały, że można wprowadzić dodatki do BME, aby wspomóc wzrost szerszej gamy wybrednych komórek. MEM, który zawiera te modyfikacje, zawiera wyższe stężenia aminokwasów, dzięki czemu pożywka jest bardziej zbliżona do składu białkowego komórek ssaków. MEM był używany do hodowli szerokiej gamy komórek hodowanych w monowarstwach. Opcjonalna suplementacja nieistotnych aminokwasów do preparatów zawierających sole Hanksa lub Earle'a poszerzyła użyteczność tej pożywki. Formuła została dodatkowo zmodyfikowana poprzez opcjonalne wyeliminowanie wapnia w celu umożliwienia wzrostu komórek w zawiesinie.
Wyświetl wszystkie MEM produkty.