Rozwiązywanie problemów ze zlepianiem się komórek
Skupiska komórek: przegląd
Komórki w zawiesinie mogą łączyć się ze sobą i tworzyć skupiska z różnych powodów. Najczęstszą przyczyną zlepiania się komórek jest obecność wolnego DNA i szczątków komórkowych w pożywce hodowlanej, która występuje po lizie komórek. Lepka natura DNA powoduje, że komórki i inne szczątki łączą się w duże grudki. Poniżej przedstawiono niektóre przyczyny lizy komórek i uwalniania DNA do pożywki hodowlanej.
- Nadtrawianie: nadmierne traktowanie enzymami proteolitycznymi - takimi jak trypsyna powszechnie stosowana do odłączania komórek - może powodować zlepianie się komórek
- Stres środowiskowy: siła mechaniczna, powtarzające się cykle zamrażania/rozmrażania i inne stresy środowiskowe mogą przyspieszyć śmierć komórek, której wczesnym objawem może być adhezja komórka-komórka.
- Dezagregacja tkanki: przygotowanie zawiesiny pojedynczych komórek z pierwotnej tkanki za pomocą protokołów chemicznych, mechanicznych lub enzymatycznych może prowadzić do pęknięcia niektórych komórek.Kolagenaza jest zwykle potrzebna do trawienia macierzy zewnątrzkomórkowej podczas tworzenia zawiesiny jednokomórkowej z tkanki.Zobacz środki do dysocjacji tutaj.
- Przerost: Gdy komórki osiągną konfluencję, dochodzi do nadmiernego gromadzenia się resztek komórkowych i wolnego DNA z lizy komórek.
Rozwiązywanie problemów
Skupiska komórek ograniczają dostęp do krytycznych składników odżywczych i w rezultacie utrudniają ogólny wzrost komórek. Dodatkowo, zlepki komórek utrudniają dalsze testy, które wymagają czystego przygotowania pojedynczych komórek (np. cytometria przepływowa). W zależności od przyczyny zlepiania się komórek, w poniższej tabeli proponujemy rozwiązania zapobiegające temu zjawisku.