Markery i przeciwciała komórek macierzystych
- Embryoniczne komórki macierzyste
- Adult Stem Cells
- Markery pluripotencji na powierzchni komórek
- Markery czynników transkrypcyjnych
- Indukowane markery PSC
- Markery komórek zarodkowych (podczas specyfikacji)
- Markery ektodermy i endodermy
Zarodkowe komórki macierzyste
Zarodkowe komórki macierzyste znajdują się na wczesnym etapie rozwoju w wewnętrznej masie blastocysty i posiadają właściwości zarówno samoodnowy, jak i potencji. Embrionalne komórki macierzyste są komórkami pluripotencjalnymi, co oznacza, że mogą dać początek kilku różnym typom komórek. Pluripotencjalne embrionalne komórki macierzyste są identyfikowane przez ekspresję kilku markerów pluripotencji, w tym OCT4, SOX2 i NANOG. Te czynniki transkrypcyjne tłumią geny, które prowadzą do różnicowania, a tym samym utrzymują pluripotencję komórek.
Rysunek 1A.
Rysunek 1B.
Rysunek 1C.
Rysunek 1 (A, B, C). Białko NANOG normalnie ulega ekspresji podczas wczesnego rozwoju embrionalnego i jest nieobecne w normalnych dorosłych tkankach. Nadekspresję NANOG obserwuje się w zarodkowym raku jądra (A), co pokazano w barwieniu IHC (B) przy użyciu monoklonalnego przeciwciała anty-NANOG (AMAb91393). Przeciwciało anty-NANOG AMAb91393 wykazuje również pozytywność jądrową w komórkach NTERA-2 i pasmo o oczekiwanej wielkości w teście WB (C). Komórki NTERA-2 to pluripotencjalna linia komórek ludzkiego raka zarodkowego, wykazująca właściwości biochemiczne i rozwojowe podobne do komórek wczesnego zarodka.
Podczas embriogenezy embrionalne komórki macierzyste różnicują się i dają początek trzem warstwom zarodkowym, w tym ektodermie, endodermie i mezodermie, z których ostatecznie powstają wszystkie tkanki i narządy. Na przykład, grzbietowa część ektodermy wyspecjalizuje się w neuroektodermę, która później przejdzie neurulację, a następnie encefalizację i ostatecznie rozwinie się w centralny układ nerwowy. Neuronalne komórki macierzyste to komórki multipotencjalne, które generują różne typy komórek nerwowych w procesie neurogenezy, w tym neurony, astrocyty i oligodendrocyty.
Rysunek 2A.
Rysunek 2B.
Rysunek 2 (A, B). SOX2 ulega trwałej ekspresji podczas rozwoju embrionalnego, najpierw w epiblaście zarodków preimplantacyjnych, a następnie głównie w ośrodkowym układzie nerwowym po gastrulacji. Barwienie immunohistochemiczne przy użyciu monoklonalnego anty-SOX2 (AMAb91307) wykazuje pozytywność jądrową w rozwijającym się oku (A) i cewie nerwowej (B) zarodka myszy.
Dorosłe komórki macierzyste
Dorosłe (lub somatyczne) komórki macierzyste znajdują się w różnych tkankach organizmu po urodzeniu. Dorosłe komórki macierzyste są ograniczone liniowo (multipotencjalne) i wytwarzają tylko komórki reprezentujące tkankę pochodzenia. Wraz z komórkami progenitorowymi przyczyniają się do normalnego obrotu komórek w dorosłych tkankach lub mogą działać jako system naprawczy.
Rysunek 3A.
Rysunek 3B.
Rysunek 3C.
Rysunek 3 (A, B, C). PAX6 jest niezbędnym czynnikiem transkrypcyjnym dla ogólnego rozwoju oka. Barwienie immunohistochemiczne przy użyciu monoklonalnego anty-PAX6 (AMAb91372) wykazuje pozytywność w rozwijającym się oku zarodka myszy (A) i siatkówce dorosłego szczura (B). Barwienie ICC-IF w komórkach HEK-293 wykazuje immunoreaktywność jądrową (C).
Markery pluripotencji na powierzchni komórek
Markery czynników transkrypcyjnych
Markery indukowanych PSC
Markery komórek rozrodczych (podczas specyfikacji)
Markery ektodermy i endodermy
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
O ile nie określono inaczej w specyfikacjach produktu(ów), każdy produkt przeciwciała jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego i nie może być używany do żadnych innych celów, w tym między innymi do celów komercyjnych, diagnostycznych lub terapeutycznych. Nasze procesy walidacji odnoszą się wyłącznie do zastosowań badawczych i nie potwierdzają ani nie zapewniają, że nasze przeciwciała mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek nieautoryzowanych zastosowań określonych w niniejszym dokumencie.