Merck
Strona głównaLiczenie komórek i analiza stanu zdrowiaRęczny licznik komórek Scepter™ 3.0
Ręczny licznik komórek Scepter™ 3.0
Licznik komórek Scepter™ 3.0 to jedyny automatyczny licznik komórek, który jest przenośny i podręczny. Ten licznik komórek jest jedynym urządzeniem, które zapewnia dokładność i spójność liczenia impedancji Coulter bezpośrednio w okapie hodowlanym. Podczas gdy inne zautomatyzowane liczniki zajmują miejsce na stole i polegają na oprogramowaniu do rozpoznawania obiektów, ręcznym ustawianiu ostrości i nieporęcznych komorach załadunkowych, licznik komórek Scepter™ 3.0 zapewnia prawdziwą automatyzację bez ryzyka błędu, które towarzyszy systemom opartym na wizji. Dzięki mikrofabrycznemu, precyzyjnie zaprojektowanemu czujnikowi, licznik komórek Scepter™ 3.0 wykonuje całą pracę związaną z oceną i obliczeniami oraz zapewnia dokładne i niezawodne zliczanie komórek w czasie krótszym niż 30 sekund.
Jak to działa / Wydajność
Jak to działa / Wydajność
Oprócz tego, że jest to jedyny ręczny automatyczny licznik komórek, licznik Scepter™ 3.0 zapewnia dokładność opartą na Coulterze, której nie mogą zapewnić liczniki wizualne. Dowiedz się, jak to działa i zobacz dane dotyczące wydajności.
Zatwierdzone typy komórek
Zatwierdzone typy komórek
Wykazano, że licznik Scepter™ jest dokładny w szerokim zakresie typów i rozmiarów komórek. Zobacz listę fenotypów ssaków i innych kluczowych fenotypów, które zostały zweryfikowane pod kątem dokładności zliczania Scepter™.
Zarejestruj swój Scepter™ 3.0
Zarejestruj swój Scepter™ 3.0
Zarejestruj u nas swoje urządzenie, aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania i oprogramowania sprzętowego. Ponadto, jako pierwszy otrzymasz powiadomienia o nowych aplikacjach i nie tylko.
Dla użytkowników Scepter™ 2.0
Dla użytkowników Scepter™ 2.0
Liczysz już mądrzej dzięki urządzeniu Scepter™ 2.0? Dowiedz się tutaj, jak zaktualizować urządzenie do bardziej niezawodnej, lepiej połączonej i łatwiejszej do odczytania wersji 3.0.