Merck
Strona głównaGas Chromatography (GC)Przewodnik wyboru kolumn do chromatografii gazowej (GC)
Przewodnik wyboru kolumn do chromatografii gazowej (GC)
Osiągnij optymalną wydajność metody
Kolumny kapilarne
Historia Supelco i kolumn kapilarnych
Supelco rozpoczęło działalność w 1966 roku w niewielkim garażu w małym miasteczku w środkowej Pensylwanii (USA), produkując pakowane kolumny do chromatografii gazowej (GC). W 1977 r. zaczęto produkować szklane kolumny kapilarne GC, a w 1982 r. rozpoczęto produkcję kapilarnych kolumn GC ze stopionej krzemionki. W 1983 r. wprowadzono pierwszą kolumnę GC z kapilarną stopioną krzemionką o specjalnym przeznaczeniu. Od tego czasu pojawiła się imponująca lista specjalistycznych kolumn GC z topionej krzemionki. Testujemy każdą wyprodukowaną przez nas kolumnę kapilarną zgodnie z rygorystycznymi procesami zapewnienia jakości i gwarantujemy zadowalającą wydajność.
Chemicy z działu obsługi technicznej są cennym źródłem wskazówek dotyczących wyboru i użytkowania kolumn kapilarnych. Serwis techniczny jest dostępny pod numerem 800-359-3041 (tylko USA i Kanada), 814-359-3041, tutaj.
.
Jak wybrać kolumnę kapilarną
Zoptymalizowany rozdział chromatograficzny rozpoczyna się od kolumny. Wybór odpowiedniej kolumny kapilarnej do każdego zastosowania powinien opierać się na czterech istotnych czynnikach: fazie stacjonarnej, średnicy wewnętrznej kolumny, grubości warstwy i długości kolumny. Praktyczny wpływ tych czynników na wydajność kolumny omówiono pokrótce w tej sekcji, w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Należy pamiętać, że informacje te mają charakter ogólny.
Krok 1 - Faza stacjonarna
Wybór fazy stacjonarnej jest najważniejszym krokiem przy wyborze kolumny. Faza stacjonarna to powłoka pokrywająca wewnętrzną ścianę kolumny kapilarnej, która powinna zostać wybrana w oparciu o aplikację, która ma zostać wykonana. Różnice we właściwościach chemicznych i fizycznych wstrzykiwanych związków organicznych oraz ich interakcje z fazą stacjonarną są podstawą procesu separacji. Gdy siła oddziaływania analitu z fazą stacjonarną różni się znacząco dla dwóch związków, jeden z nich jest zatrzymywany dłużej niż drugi. To, jak długo są one zatrzymywane w kolumnie (czas retencji) jest miarą tych interakcji analit-faza.
Zmiana cech chemicznych fazy stacjonarnej zmienia jej właściwości fizyczne. Dwa związki, które koeluują (nie rozdzielają się) na określonej fazie stacjonarnej, mogą rozdzielić się na innej fazie o innym składzie chemicznym, jeśli różnica w interakcjach analit-faza jest znacząca. Jest to powód dostarczania szerokiej gamy faz do kolumn kapilarnych. Każda faza zapewnia określoną kombinację oddziaływań dla każdej klasy chemicznej analitów.
Ustalone zastosowania
Chromatografia gazowa, po raz pierwszy opracowana w latach 50-tych XX wieku, jest dojrzałą techniką analityczną o wielu ustalonych zastosowaniach. Dlatego jest prawdopodobne, że istnieje literatura, taka jak pisemna metodologia lub czasopisma, określająca, które fazy stacjonarne zostały z powodzeniem wykorzystane do danego zastosowania. Dodatkowo, producenci kolumn rutynowo publikują wykresy wyboru faz. Wykresy takie jak te są wygodnie uporządkowane według branży, aby uprościć proces wyboru odpowiedniej fazy. Najpierw znajdź wykres, który pasuje do Twojej branży lub obszaru zainteresowań. Następnie zlokalizuj aplikację na tym wykresie, aby zidentyfikować zalecaną fazę kolumny.
Nowe aplikacje
W przypadku nowych aplikacji często nie ma istniejącego odniesienia, które zapewniałoby wskazówki. W tych przypadkach "opracowywania metody" należy posiadać pewną wiedzę na temat składu chemicznego analizowanych związków. Wybór fazy opiera się na ogólnej zasadzie chemicznej, że "podobne rozpuszcza podobne". Kolumna niepolarna jest zalecanym punktem wyjścia do analizy związków niepolarnych. Podobnie, kolumny polarne są zwykle zalecane do separacji związków polarnych. Wkładka "Polaryzacja fazy" (patrz poniżej) opisuje kilka zalecanych faz dla każdej grupy polarności związków.
Polaryzacja fazy
Jest to najważniejsza cecha przy wyborze kolumny kapilarnej, ponieważ dyktuje selektywność lub zdolność kolumny do oddzielania składników próbki. Wybór fazy opiera się na ogólnej zasadzie chemicznej, że "podobne rozpuszcza podobne". Kolumna niepolarna jest najlepsza do analizy związków niepolarnych. Kolumny polarne najskuteczniej rozdzielają związki polarne.
Związki niepolarne składają się zazwyczaj tylko z atomów węgla i wodoru i zawierają pojedyncze wiązania węgiel-węgiel. Niepolarne kolumny kapilarne bardzo dobrze rozdzielają te związki. Interakcje między związkami niepolarnymi a fazą niepolarną są dyspersyjne, co oznacza, że są one regulowane przez siły van der Waalsa. Są to przyciągania międzycząsteczkowe, które rosną wraz z rozmiarem związku. Zatem większe związki o wyższych temperaturach wrzenia mają dłuższą retencję.
Związki polarne składają się głównie z atomów węgla i wodoru, ale zawierają również jeden lub więcej atomów bromu, chloru, fluoru, azotu, tlenu, fosforu lub siarki. Alkohole, aminy, kwasy karboksylowe, diole, estry, etery, ketony i tiole to typowe związki polarne analizowane za pomocą kapilarnej GC. Pośrednie polarne lub polarne kolumny kapilarne dobrze oddzielają te związki. Oprócz oddziaływań dyspersyjnych, oddziaływania między związkami polarnymi a fazą obejmują oddziaływania dipolowe, π-π i/lub kwasowo-zasadowe. Rozdzielenia są określane przez różnice w ogólnych efektach tych oddziaływań.
Związki polaryzowalne to związki składające się z węgla i wodoru, ale zawierające jedno lub więcej podwójnych lub potrójnych wiązań węgiel-węgiel. Związki te obejmują alkeny, alkiny i węglowodory aromatyczne (zawierające pierścień benzenowy). Wysoce polarne kolumny kapilarne są zwykle używane do oddzielania tych związków.
Fazy związane/niezwiązane
Fazy związane są unieruchomione/związane chemicznie (usieciowane) wewnątrz rurki, podczas gdy fazy niezwiązane są po prostu powlekane na ściance. Ogólnie rzecz biorąc, preferowana jest faza związana, ponieważ wykazuje mniejszy wyciek podczas użytkowania, może być stosowana w wyższych temperaturach, a w razie potrzeby może być płukana rozpuszczalnikami w celu usunięcia nagromadzonych nielotnych materiałów. Gdy faza związana nie jest dostępna, na przykład w przypadku faz wysoce polarnych, należy szukać fazy stabilizowanej. Fazy te nie są tak trwałe jak fazy związane (nie mogą być płukane), ale mają większą stabilność termiczną niż fazy niezwiązane. W przypadku niektórych zastosowań jedynym wyborem jest faza niezwiązana.
Krok 2 - Średnica wewnętrzna kolumny
Obecny zakres dostępnych na rynku średnic wewnętrznych kolumn kapilarnych umożliwia zrównoważenie dwóch czynników: wydajności (liczba teoretycznych płytek) i pojemności próbki (ilość dowolnego składnika próbki, który można zastosować w kolumnie bez powodowania przeciążenia pożądanego ostrego piku). Optymalizacja jednego z tych czynników wymaga poświęcenia drugiego. Idealny I.D. dla danego zastosowania zależy od potrzeb analitycznych.
Wpływ I.D. kolumny na wydajność i pojemność próbki jest przedstawiony (Tabela 1). Jak pokazano, kolumny o średnicy wewnętrznej 0,25 mm zapewniają odpowiednią liczbę płytek/metr dla większości zastosowań, zapewniając jednocześnie akceptowalną pojemność próbki. Ze względu na ten kompromis między wydajnością a pojemnością próbki, 0,25 mm jest najpopularniejszym I.D. dla kapilarnych kolumn GC. Kolumny o mniejszej lub większej średnicy wewnętrznej pozwalają użytkownikowi zoptymalizować wydajność lub pojemność próbki, w zależności od wymagań aplikacji.
Wysoka wydajność: Obserwowana chromatograficznie jako wąskie i dobrze rozdzielone piki. Wydajność kolumny kapilarnej, mierzona w płytkach (N) lub płytkach na metr (N/m), rośnie wraz ze spadkiem średnicy wewnętrznej kolumny. Jest to jedna z podstawowych zasad stojących za metodą Fast GC (więcej informacji można znaleźć w broszurze "Fast GC Brochure"). Jeśli analizowana próbka zawiera wiele analitów lub ma anality, które eluują blisko siebie, należy wybrać kolumnę kapilarną o najwęższym średnicy wewnętrznej, jaka jest możliwa. Należy pamiętać, że kolumny o bardzo wąskim otworze, takie jak 0,10 lub 0,18 mm I.D., mogą wymagać specjalistycznego sprzętu, takiego jak GC z regulatorem ciśnienia, który pozwala na wyższe ciśnienie głowicy kolumny.
Pojemność próbki: Zwiększa się wraz ze wzrostem średnicy wewnętrznej kolumny. Kolumny z szerokim otworem mogą pomieścić większą masę każdego analitu w próbce niż kolumny kapilarne z wąskim otworem. Przekroczenie pojemności próbki kolumny spowoduje przekrzywienie pików i zmniejszenie rozdzielczości. Dlatego też, jeśli analizowane próbki zawierają związki w wysokich stężeniach lub reprezentują szeroki zakres stężeń, należy rozważyć zastosowanie kolumny z szerokim otworem. Jeśli wybrana zostanie odpowiednia średnica wewnętrzna, kolumna powinna pozwolić systemowi na zapewnienie wystarczającej czułości dla mniejszych składników bez przeciążenia głównymi składnikami. Analityk musi zdecydować, czy utrata wydajności wynikająca z zastosowania kolumny z szerokim otworem jest problematyczna dla jego zastosowania. Należy pamiętać, że charakter składników próbki i polarność fazy wpływają na pojemność próbki. Fazy niepolarne mają większą pojemność dla analitów niepolarnych, a fazy polarne mają większą pojemność dla analitów polarnych.
Broszura Fast GC
Broszura "Fast GC: A Practical Guide for Increasing Sample Throughput without Sacrificing Quality" zawiera cenne informacje dotyczące zasad Fast GC, które nie zostały omówione w tym miejscu. Zawiera praktyczne rozważania, dyskusje teoretyczne, listę kolumn w wymiarach Fast GC, chromatogramy, listę powiązanych produktów zaprojektowanych w celu maksymalizacji wydajności, a także listę literatury do dodatkowej lektury.
Krok 3 - Grubość powłoki
Większość kolumn o średnicy wewnętrznej 0,25 mm ma grubość powłoki 0,25 lub 0,50 μm. W zależności od zastosowania, optymalna grubość folii może być inna.
Zmniejszanie grubości folii: 
Korzyści to ostrzejsze piki (co może zwiększyć rozdzielczość) i zmniejszony spad kolumny, z których oba skutkują zwiększonym stosunkiem sygnału do szumu. Dodatkowo zwiększona zostanie maksymalna temperatura pracy kolumny. Wadami są zwiększona interakcja analitu ze ścianką rurki i zmniejszona pojemność analitu. Zmniejszenie grubości powłoki pozwala również na eluowanie analitów przy krótszych czasach retencji i w niższych temperaturach, co może być pożądane lub niepożądane, w zależności od zastosowania. Kolumny z cieńszą folią powinny być stosowane do analitów o wysokich (300 °C) temperaturach wrzenia (takich jak pestycydy, PCB, FAME, estry ftalanowe i inne związki półlotne) lub do analiz śladowych.
Zwiększanie grubości folii:
Korzyści to zmniejszona interakcja analitu z rurką i zwiększona pojemność próbki. Wadami są zwiększona szerokość piku (co może zmniejszyć rozdzielczość), zwiększony wyciek z kolumny i obniżona maksymalna temperatura pracy kolumny. Zwiększenie grubości warstwy prowadzi również do zwiększonej retencji analitu (i może również zwiększyć rozdzielczość, szczególnie w przypadku związków o niskim k) i zwiększonej temperatury elucji. W zależności od zastosowania, te ostatnie efekty mogą być pożądane lub niepożądane. Kolumny z grubszą warstwą najlepiej nadają się do analitów o niskiej temperaturze wrzenia (takich jak lotne związki organiczne i gazy). Te rodzaje analitów są dłużej zatrzymywane na grubszej warstwie, co może wyeliminować potrzebę stosowania warunków pieca poniżej temperatury otoczenia. Grubsza warstwa zwiększy również pojemność, dzięki czemu kolumna będzie bardziej kompatybilna z próbkami o wyższym stężeniu niż kolumna z cieńszą warstwą.
Stosunek faz (β)
Wpływ grubości warstwy fazowej jest współzależny z średnicą wewnętrzną kolumny. Stosunek faz, beta (β), wyraża stosunek objętości gazu do objętości fazy stacjonarnej w kolumnie:
β =   promień kolumny (μm)   
2 x grubość folii (μm)
W przeciwieństwie do terminów względnych ("gruba warstwa" i "cienka warstwa"), wartości β tworzą odrębny ranking kolumn. Ogólną zasadą jest wybieranie kolumn według wartości β w następujący sposób:
Wartości β są również przydatne przy zmianie kombinacji średnicy wewnętrznej kolumny i grubości warstwy dla konkretnej analizy, ponieważ kolumny o tym samym stosunku faz zapewnią bardzo podobne czasy retencji i kolejność elucji w tych samych warunkach analitycznych.
Kolumny o podobnych wartościach β
SLB®-5ms, 30 m x 0,53 mm I.D., 0,50 μm (β = 265) wykres liniowy
SLB®-5ms, 30 m x 0,53 mm I.D, 0,50 μm (β = 265)
SLB®-5ms, 30 m x 0,25 mm I.D., 0,25 μm (β = 250) wykres liniowy
SLB®-5ms, 30 m x 0,25 mm I.D, 0,25 μm (β = 250)
Krok 4 - Długość kolumny
Zazwyczaj kolumna o długości 30 m zapewnia najlepszą równowagę między rozdzielczością, czasem analizy i wymaganym ciśnieniem zwrotnym w kolumnie (Tabela 2). Specyficzne zastosowania mogą uzasadniać inną długość kolumny.
Dłuższe kolumny: Zapewniają większą rozdzielczość, ale zwiększają ciśnienie wsteczne. Należy podkreślić, że podwojenie długości kolumny NIE spowoduje podwojenia rozdzielczości (rozdzielczość wzrasta tylko zgodnie z pierwiastkiem kwadratowym z długości kolumny). Jeśli rozdzielczość między parą krytyczną jest mniejsza niż 1, podwojenie długości kolumny nie doprowadzi jej do wartości wyjściowej (wartość rozdzielczości co najmniej 1,5). Zwiększenie długości kolumny w celu zwiększenia rozdzielczości należy traktować jako ostateczność. Bardziej skutecznym podejściem do zwiększenia rozdzielczości jest zmniejszenie średnicy wewnętrznej kolumny.
Kolumny krótsze: Gdy duża rozdzielczość nie jest wymagana, np. do celów przesiewowych lub dla prostych próbek, których składniki nie są podobne pod względem chemicznym. Jeśli jednak średnica wewnętrzna kolumny zostanie zmniejszona wraz z długością, rozdzielczość może zostać utrzymana, a w niektórych przypadkach nawet zwiększona.
Dodatkowe lektury
Poniżej znajduje się lista literatury GC napisanej przez ekspertów i badaczy chromatografii gazowej.
  1. Harold McNair i James Miller, "Basic Gas Chromatography" (1997), Wiley, ISBN 0-471-17261-8.
  2. David Grant, "Capillary Gas Chromatography" (1996), Wiley, ISBN 0-471-95377-6.
  3. Dean Rood, "A Practical Guide to the Care, Maintenance, and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems" (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-1898-4.
  4. Konrad Grob, "Split and Splitless Injection in Capillary GC" (1993), Hüthig, ISBN 3-7785-2151-9.
  5. Konrad Grob, "On-Column Injection in Capillary Gas Chromatography" (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-2055-5.
  6. William McFadden, "Techniques of Combined Gas Chromatography/Mass Spectrometry: Applications in Organic Analysis" (1988), Robert E. Krieger Publishing Company, ISBN 0-89464-280-4.
  7. Marvin McMaster i Christopher McMaster, "GC/MS: A Practical User's Guide" (1998), Wiley-VCH, ISBN 0-471-24826-6.
  8. Janusz Pawliszyn, "Solid Phase Microextraction: Teoria i praktyka" (1997), Wiley-VCH, ISBN 0-471-19034-9.
Wybór kolumn według branży
Supelco opracowało najbardziej rozbudowaną linię kolumn specjalnego przeznaczenia zaprojektowanych do konkretnych zastosowań przemysłowych. Kolumny te są produkowane w celu zapewnienia wysokiej rozdzielczości, doskonałej odpowiedzi analitu, niskiego upustu i długiej żywotności kolumny, umożliwiając analitykom osiągnięcie wymaganej wydajności analitycznej. Łatwe do odczytania wykresy wyboru fazy na następnych kilku stronach są wygodnie uporządkowane według branży, aby uprościć proces wyboru odpowiedniej fazy. Najpierw znajdź wykres, który pasuje do Twojej branży. Następnie zlokalizuj aplikację w tej branży, aby zidentyfikować zalecaną fazę.
Faza stacjonarna dyktuje również minimalne i maksymalne temperatury, w których kolumna może być używana. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wybrana faza stacjonarna może wytrzymać wymagania temperaturowe metody GC. Ograniczenia temperaturowe można znaleźć w sekcji fazy kolumny kapilarnej.
Przemysł środowiskowy
Tabela przemysłu środowiskowego i wykres liniowy
Branża higieny przemysłowej
Tabela branżowa dotycząca higieny przemysłowej
Przemysł naftowy
Tabela przemysłu naftowego
Przemysł biopaliw
Tabela przemysłu biopaliw
Przemysł chemiczny
Tabela przemysłu chemicznego
Przemysł rolniczy
Tabela przemysłu rolniczego
Przemysł spożywczy i napojów
Tabela przemysłu spożywczego i napojów
Przemysł aromatów i zapachów
Tabela branży aromatów i zapachów
Przemysł kosmetyczny i higieny osobistej/produktów czyszczących
Tabela przemysłu kosmetycznego i higieny osobistej/produktów czyszczących
Przemysł farmaceutyczny
Tabela przemysłu farmaceutycznego
Przemysł kliniczny
Tabela przemysłu klinicznego
Przemysł kryminalistyczny
Tabela branży kryminalistycznej
Przemysł nauk przyrodniczych
Tabela branży nauk przyrodniczych
Dobór kolumn według zastosowania
Oprócz wykresów doboru dla poszczególnych branż na poprzednich stronach, te łatwe do odczytania wykresy doboru faz podkreślają wybór dla zastosowań, które są niezależne od jakiejkolwiek branży. Wystarczy zlokalizować aplikację, aby zidentyfikować zalecaną fazę kolumny.
Faza stacjonarna dyktuje również minimalne i maksymalne temperatury, w których kolumna może być używana. Dlatego niezwykle ważne jest, aby upewnić się, że wybrana faza stacjonarna może wytrzymać wymagania temperaturowe metody GC. Ograniczenia temperaturowe można znaleźć w sekcji fazy kolumny kapilarnej.
Szybkie aplikacje GC
Tabela zastosowań szybkich GC
Aplikacje GCxGC
Tabela zastosowań GCxGC
Zastosowania chiralne
Tabela zastosowań chiralnych
Aplikacje ogólnego przeznaczenia
Tabela zastosowań ogólnych
Kolumny kapilarne według fazy
Szukasz informacji lub specyfikacji dla konkretnej fazy? Ta sekcja obejmuje najpopularniejsze fazy i zawiera informacje dotyczące zastosowania, kodu USP, polimeru i limitu temperatury. Tam, gdzie wymienione są dwie maksymalne temperatury (np. 200/220 °C), pierwsza dotyczy analiz izotermicznych w piecu, a druga dotyczy analiz programowanych w temperaturze pieca. Aby dowiedzieć się więcej na temat którejkolwiek z wymienionych faz lub zapytać o fazę niewymienioną na liście, należy skontaktować się z działem obsługi technicznej pod numerem 800-359-3041 (tylko USA i Kanada), 814-359-3041 lub tutaj.
Fazy tradycyjne: Skala polarności kolumny GC
Graficzna skala polarności kolumny GC dla tradycyjnych faz: ekstremalnie polarna, wysoce polarna, polarna, średnio polarna i niepolarna
Nasza skala polarności kolumn GC jest wygodnym narzędziem do klasyfikacji kolumn. Stosowana przez nas procedura została zaproponowana przez profesora Luigi Mondello (Uniwersytet w Mesynie, Włochy). Każda kolumna jest charakteryzowana za pomocą serii pięciu sond oraz kilku markerów n-alkanowych w celu określenia indeksu retencji dla każdej sondy. Stałe McReynoldsa są następnie obliczane przy użyciu danych indeksu retencji kolumny w stosunku do danych indeksu retencji dla tych samych pięciu sond na skwalanie, najbardziej niepolarnej fazie stacjonarnej GC. Pięć stałych McReynoldsa jest sumowanych w celu uzyskania wartości polarności (P), które są następnie normalizowane do SLB®-IL100 (ustawione na P=100) w celu uzyskania wartości liczby polarności (P.N.).
Po obliczeniu wartości liczby polarności (P.N.), ich wzajemne relacje można przedstawić w formie wizualnej. Skala jest podzielona na pięć regionów. Pierwsze cztery regiony (niepolarny, średnio polarny, polarny i wysoce polarny) są ogólnie akceptowane i używane przez kilku producentów kolumn GC. Piąty region (ekstremalnie polarny) był wymagany wraz z wprowadzeniem SLB®-IL111 w 2010 roku (wcześniej nie istniała żadna kolumna w tym regionie). Przedstawiono pozycje i maksymalne temperatury kilku naszych kapilarnych kolumn GC (kolumny z cieczą niejonową po lewej i kolumny z cieczą jonową po prawej). Nasza skala polarności kolumn GC może być używana do wyboru kolumn, ponieważ pozwala na łatwe porównanie wielu kolumn, ponieważ wszystkie wartości P.N. odnoszą się zarówno do skwalanu (0 na skali), jak i SLB®-IL100 (100 na skali).
Wybór:
  • Kolumny niepolarne GC dla związków niepolarnych (takich jak alkany), które zawierają 1) tylko atomy węgla i wodoru oraz
    2) tylko pojedyncze wiązania między atomami węgla.
  • Pośrednio polarne kolumny GC  dla alternatywnej selektywności związków niepolarnych i/lub polarnych.
  • Polarne kolumny GC dla związków polarnych (takich jak alkohole, aminy, kwasy karboksylowe, diole, estry, etery, ketony i tiole), które zawierają 1) głównie atomy węgla i wodoru, a także 2) niektóre atomy bromu, chloru, fluoru, azotu, tlenu, fosforu i/lub siarki.
  • Wysoko polarne kolumny GC dla związków polaryzowalnych (takich jak alkeny, alkiny i węglowodory aromatyczne), które zawierają
    1) tylko atomy węgla i wodoru oraz 2) niektóre podwójne i/lub potrójne wiązania między atomami węgla.
  • Ekstremalnie polarne kolumny GC dla dodatkowej selektywności związków polaryzowalnych.
Tradycyjne fazy: Niepolarne
Niepolarne kolumny GC są wykonane z najmniej selektywnych faz stacjonarnych GC. Są one powszechnie stosowane do oddzielania związków niepolarnych (takich jak alkany), które zawierają 1) tylko atomy węgla i wodoru oraz 2) tylko pojedyncze wiązania między atomami węgla. Kolejność elucji generalnie podąża za punktami wrzenia analitów.
  • Interakcje są głównie dyspersyjne (siły van der Waalsa).
  • Fazy z fenylowymi grupami funkcyjnymi mogą również ulegać umiarkowanej ilości oddziaływań π-π.
  • Kolumny PTA-5 są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić również silne oddziaływania zasadowe.
  • Fazy z oktylowymi grupami funkcyjnymi również posiadają selektywność kształtu.
Petrocol® DH Octyl
  • Zastosowanie: Kolumna ta, przeznaczona do szczegółowych analiz produktów ropopochodnych, znana jest w przemyśle naftowym i chemicznym ze swojej wyjątkowej selektywności. Podstawowe separacje benzenu/1-metylocyklopentenu i toluenu/2,3,3-trimetylopentanu, które są możliwe przy użyciu tej kolumny, nie są możliwe do uzyskania przy użyciu klasycznych kolumn poli(dimetylosiloksanowych).
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Związana; poli(50% n-oktyl/50% metylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia: -60 °C do 220 °C (izotermiczne lub programowane)
SPB®-Octyl
  • Zastosowanie: Niska polarność tej kolumny zbliża się do skwalanu, czyniąc ją znacznie mniej polarną niż powszechnie stosowane niepolarne kolumny poli(dimetylosiloksanowe). Kolumna ta oferuje wyjątkową selektywność w porównaniu z kolumnami niepolarnymi i o pośredniej polarności i może być stosowana do potwierdzających analiz próbek zawierających PCB.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Wiązana; poli(50% n-oktyl/50% metylosiloksan)
  • Temp. Granice:
    -- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C do 280 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C do 260 °C (izotermicznie lub programowo)
Petrocol® DH 50.2, DH, DH 150
  • Zastosowanie: Te wysoce powtarzalne kolumny mają znaczną teoretyczną liczbę płytek i są przeznaczone do szczegółowych analiz produktów naftowych pod kątem analitów typu PIANO, PONA i PNA. Wersja 100 m zawiera obszerny arkusz danych indeksu retencji ponad 400 analitów.
  • Kod USP: Kolumny te spełniają wymagania USP G1, G2 i G9.
  • Faza: Wiązana; poli(dimetylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia: -60 °C do 320 °C (izotermicznie lub programowo)
Petrocol® 2887, EX2887
  • Zastosowanie: Kolumny te zostały zaprojektowane dla metody ASTM D2887 (symulowana destylacja [Sim Dis] frakcji ropy naftowej). Wybierz Petrocol® 2887 dla próbek o temperaturze wrzenia do 1000 °F. Użyj Petrocol® EX2887 dla próbek o temperaturze wrzenia powyżej 1000 °F.
  • Kod USP: Kolumny te spełniają wymagania USP G1, G2 i G9.
  • Faza: Wiązana; poli(dimetylosiloksan)
  • Temp. Granice:
    -- Petrocol® 2887: Subambient do 350 °C (izotermiczny lub programowany)
    -- Petrocol® EX2887: Subambient do 380 °C (izotermiczny lub programowany)
SPB®-1 SULFUR
  • Zastosowanie: Wyspecjalizowana wersja SPB®-1, kolumna ta została opracowana do analiz gazów siarkowych i innych lotnych związków siarki. Kolumna wykazuje stosunkowo niski spadek kolumny, co czyni ją kompatybilną z detektorami specyficznymi dla siarki.
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G1, G2 i G9.
  • Faza: Związana; poli(dimetylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia: -60 °C do 300 °C (izotermiczne lub programowane)
Equity®-1
  • Zastosowanie: Kolumna ta jest przeznaczona do zastosowań ogólnych, w których wymagana jest kolumna niepolarna. Anality będą rozdzielane głównie zgodnie z temperaturą wrzenia.
  • Kod USP: Ta kolumna spełnia wymagania USP G1, G2 i G9.
  • Faza: Związana; poli(dimetylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia:
    -- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C do 325 °C (izotermicznie) lub 350 °C (programowo)
    -- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C do 300 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C do 300 °C (izotermicznie) lub 320 °C (programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C do 260 °C (izotermicznie) lub 280 °C (programowo)
SPB®-1
  • Zastosowanie: Kolumna ta jest często używana do tradycyjnych zastosowań ogólnych, gdzie wymagana jest kolumna niepolarna. Anality będą rozdzielane głównie zgodnie z temperaturą wrzenia.
  • Kod USP: Ta kolumna spełnia wymagania USP G1, G2 i G9.
  • Faza: Związana; poli(dimetylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia:
    -- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C do 320 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C do 300 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C do 300 °C (izotermicznie) lub 320 °C (programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C do 260 °C (izotermicznie) lub 280 °C (programowo)
SLB®-5ms
  • Zastosowanie: Faza równoważna 5% fenylu zapewnia kolejność elucji w punkcie wrzenia z niewielkim wzrostem selektywności, szczególnie dla związków aromatycznych. Niski poziom krwawienia, obojętność i trwałość sprawiają, że jest to kolumna z wyboru dla analitów środowiskowych (takich jak półwolatyny, pestycydy, PCB i herbicydy) lub wszędzie tam, gdzie wymagana jest kolumna niepolarna o niskim poziomie krwawienia.
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G27 i G36.
  • Faza: Związany i silnie usieciowany; polimer silfenylenowy praktycznie równoważny pod względem polarności poli(5% difenyl/95% dimetylosiloksan)
  • Temp. Granice:
    -- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C do 340 °C (izotermicznie) lub 360 °C (programowo)
    -- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C do 330 °C (izotermicznie) lub 340 °C (programowo)
MET-Biodiesel
  • Zastosowanie: Ta wytrzymała metalowa kolumna została zaprojektowana specjalnie do oznaczania wolnej i całkowitej gliceryny w próbkach biodiesla B100. Osłona jest zintegrowana, zapewniając w ten sposób ochronę i szczelne połączenie (osłona i kolumna analityczna są jednym ciągłym elementem rurki; nie ma połączenia między osłoną a kolumną analityczną).
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Związana; zastrzeżona
  • Temp. Ograniczenia: -60 °C do 380 °C (izotermicznie) lub 430 °C (programowo)
PTA-5
  • Zastosowanie: Kolumna ta jest przeznaczona do analiz amin i innych podstawowych analitów.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Związana; modyfikowany zasadą poli(5% difenyl/95% dimetylosiloksan)
  • Temp. Granice:
    -- ≤0,32 mm I.D.: -60 °C do 320 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C do 320 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C do 260 °C (izotermicznie) lub 280 °C (programowo)
SAC™-5
  • Zastosowanie: Kolumna ta jest kolumną niepolarną, przeznaczoną do powtarzalnych analiz steroli roślinnych, cholesterolu i innych steroli zwierzęcych.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Wiązana; poli(5% difenyl/95% dimetylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia: -60 °C do 320 °C (izotermicznie lub programowo)
Equity®-5
  • Zastosowanie: Ta popularna kolumna jest przeznaczona do ogólnych zastosowań, w których wymagana jest kolumna niepolarna. Niska zawartość fenylu zapewnia stabilność termiczną w porównaniu do kolumn wykonanych w 100% z poli(dimetylosiloksanu).
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G27 i G36.
  • Faza: Wiązana; poli(5% difenyl/95% dimetylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia:
    -- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C do 325 °C (izotermicznie) lub 350 °C (programowo)
    -- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C do 300 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C do 300 °C (izotermicznie) lub 320 °C (programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C do 260 °C (izotermicznie) lub 280 °C (programowo)
SPB®-5
  • Zastosowanie: Ta niepolarna kolumna ogólnego przeznaczenia zapewnia przede wszystkim kolejność elucji w temperaturze wrzenia z niewielkim wzrostem selektywności, szczególnie dla związków aromatycznych.
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G27 i G36.
  • Faza: Wiązana; poli(5% difenyl/95% dimetylosiloksan)
  • Granice temp. Granice:
    -- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C do 320 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C do 300 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C do 300 °C (izotermicznie) lub 320 °C (programowo)
    -- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C do 260 °C (izotermicznie) lub 280 °C (programowo)
Tradycyjne fazy: Pośrednie polarne
Pośrednie polarne kolumny GC są wykonane z faz, które zawierają zarówno elementy niepolarne, jak i polarne. W związku z tym są one powszechnie stosowane w celu zapewnienia alternatywnej selektywności w stosunku do kolumn niepolarnych i polarnych. Kolejność elucji jest określana przez różnice w ogólnych efektach możliwych interakcji.
  • Interakcje są silnie dyspersyjne (siły van der Waalsa). Im większa zawartość fenylu w fazie, tym silniejsze oddziaływania.
  • Fazy z fenylowymi grupami funkcyjnymi mogą również ulegać oddziaływaniom π-π, dipol-dipol i dipol-indukowany dipolem. Im większa zawartość fenylu, tym silniejsze są te oddziaływania.
  • Fazy z cyjanopropylowymi grupami funkcyjnymi mogą również ulegać silnym oddziaływaniom dipol-dipol i umiarkowanym oddziaływaniom zasadowym. Im większa zawartość cyjanopropylu, tym silniejsze są te oddziaływania.
SPB®-624
  • Zastosowanie: Kolumna ta została specjalnie przetestowana pod kątem separacji, wydajności i niskiego upustu. Jest przeznaczona do analiz typu "purge-and-trap" lotnych chlorowcowanych, niechlorowcowanych i aromatycznych zanieczyszczeń z próbek środowiskowych.
  • Kod USP:Kolumna spełnia wymagania USP G43.
  • Faza:Wiązana; zastrzeżona
  • Temp. Granice:
    -- ≤0,32 mm średnicy wewnętrznej: Subambient do 250 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D.: Subambient do 230 °C (izotermicznie lub programowo)
OVI-G43
  • Zastosowanie: Kolumna ta została specjalnie przygotowana i przetestowana, aby spełnić wymagania Farmakopei Stanów Zjednoczonych i Farmakopei Europejskiej dotyczące metod oznaczania pozostałości rozpuszczalników w preparatach farmaceutycznych.
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G43.
  • Faza: Wiązana; poli(6% cyjanopropylofenyl/94% dimetylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia: -20 °C do 260 °C (izotermicznie lub programowo)
VOCOL®
  • Zastosowanie: Ta kolumna o pośredniej polarności, zaprojektowana do analiz lotnych związków organicznych (VOC), oferuje doskonałą retencję i rozdzielczość wysoce lotnych związków. Użyj tej kolumny w portach bezpośredniego wtrysku lub w połączeniu z systemami oczyszczania i pułapkowania.
  • Kod USP:Brak
  • Faza:Bonded; zastrzeżona
  • Temp. Granice:
    -- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: Subambient do 250 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient do 230 °C (izotermiczne lub programowane)
    -- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: Subambient do 250 °C (izotermiczne lub programowane)
    -- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient do 230 °C (izotermiczna lub programowana)
SPB®-20
  • Zastosowanie: Kolumna ta ma pośrednią polarność ze względu na wyższą (20%) zawartość fenylu, co powoduje inną kolejność elucji związków polarnych w celu uzyskania informacji potwierdzających. Jest często używana do analiz analitów aromatycznych.
  • Kod USP:Kolumna spełnia wymagania USP G32.
  • Faza: Wiązana; poli(20% difenylu/80% dimetylosiloksanu)
  • Temp. Granice: -25 °C do 300 °C (izotermiczne lub programowane)
Equity®-1701
  • Zastosowanie: Zwiększona polarność fazy, wynikająca z podstawienia cyjanopropylofenylowej grupy funkcyjnej, zapewnia wyjątkową selektywność w porównaniu z innymi fazami. Kolumna ta dobrze współpracuje z systemami wykorzystującymi detektory ECD, NPD i MSD i jest często używana do alkoholi, związków tlenowych, farmaceutyków, pestycydów i PCB.
  • Kod USP: Kolumna ta spełnia wymagania G46
  • Faza: Bonded; poly(14% cyjanopropylofenylu/86% dimetylosiloksanu)
  • Temp. Granice:
    -- ≤0.32 mm I.D.: Subambient do 280 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D.: Subambient do 260 °C (izotermicznie lub programowo)
SPB®-608
  • Zastosowanie: Kolumna ta została specjalnie przetestowana z niskimi stężeniami 18 chlorowanych pestycydów, przy użyciu detektora ECD. Oprócz selektywności i wydajności, jest ona również testowana w celu zapewnienia minimalnego rozkładu 4,4'-DDT i endryny. Kolumna ta nadaje się również do stosowania w analizach herbicydów.
  • Kod USP:Brak
  • Faza: Wiązana; zastrzeżona
  • Temp. Ograniczenia: Subambient do 300 °C (izotermiczne lub zaprogramowane)
SPB®-35
  • Zastosowanie: Dzięki zawartości fenylu na poziomie 35%, kolumna ta oferuje opcję wyższej polarności w porównaniu do kolumn o niższej zawartości fenylu. Kolumna ta jest przydatna do analizy związków polarnych, ponieważ są one zatrzymywane dłużej w stosunku do związków niepolarnych.
  • Kod USP: Kolumna ta spełnia wymagania USP G42.
  • Faza: Wiązana; poli(35% difenyl/65% dimetylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia: 0 °C do 300 °C (izotermiczne lub programowane)
SPB®-50
  • Zastosowanie: Kolumna ta ma najwyższą zawartość fenylu spośród popularnych serii faz zawierających fenyl. Kolumna jest przydatna do analizy polarnych analitów i dostarcza użytecznych informacji potwierdzających. Oferuje również dodatkową selektywność dla izomerów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w porównaniu z kolumnami o niższej zawartości fenylu.
  • Kod USP:Kolumna spełnia wymagania USP G3.
  • Faza: związana; poli(50% difenyl/50% dimetylosiloksan)
  • Temp. Limity: 30 °C do 310 °C (izotermiczne lub programowane)
Tradycyjne fazy: Polarne
Polarne kolumny GC są wykonane przy użyciu polarnych faz stacjonarnych, z których najczęstszymi są glikol polietylenowy i jego zmodyfikowane wersje. Kolumny te są powszechnie stosowane do oddzielania polarnych analitów (takich jak alkohole, aminy, kwasy karboksylowe, diole, estry, etery, ketony i tiole), które zawierają 1) głównie atomy węgla i wodoru, a także 2) niektóre atomy bromu, chloru, fluoru, azotu, tlenu, fosforu i/lub siarki. Kolejność elucji jest określana przez różnice w ogólnych efektach możliwych oddziaływań.
  • Siły dyspersyjne (siły van der Waalsa), π-π, dipol-dipol i dipol-indukowany dipolem są silne w tych kolumnach.
  • Możliwe są również umiarkowane ilości wiązań wodorowych i oddziaływań zasadowych.
  • Kolumny SPB®-1000 i NUKOL™ są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić również silne oddziaływania kwasowe.
  • Kolumny Carbowax® aminowe są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić również silne oddziaływania zasadowe.
SPB®-225
  • Zastosowanie: Supelco oferuje najszerszą gamę kolumn cyjanopropylowych w branży, takich jak ta kolumna o pośredniej polarności.
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G7 i G19.
  • Faza: Wiązana; poli(50% cyjanopropylofenylu/50% dimetylosiloksanu)
  • Temp. Ograniczenia: 45 °C do 220 °C (izotermicznie) lub 240 °C (programowo)
SPB®-PUFA
  • Zastosowanie: Kolumna ta zapewnia niezbędną polarność do analiz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) jako estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Ta kolumna jest specjalnie dostrojona, aby zapewnić wysoce powtarzalne analizy.
  • USP Code: Ta kolumna spełnia wymagania USP G18.
  • Phase:Bonded; poly(alkylene glycol)
  • Temp. Ograniczenia: 50 °C do 220 °C (izotermiczne lub programowane)
SPB®-1000
  • Zastosowanie: Włączenie kwasowych grup funkcyjnych do fazy nadaje tej kolumnie kwaśny charakter, przydatny do analiz lotnych związków kwasowych. Oferuje doskonałą wydajność w analizach glikoli. Jest to zalecana kolumna do analizy glikolu etylenowego.
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G25 i G35.
  • Faza: Wiązana; modyfikowany kwasem poli(glikol etylenowy)
  • Temp. Ograniczenia: 60 °C do 200 °C (izotermicznie) lub 220 °C (programowo)
NUKOL™
  • Zastosowanie: Włączenie kwasowych grup funkcyjnych do fazy nadaje tej kolumnie kwaśny charakter, przydatny do analiz lotnych związków kwasowych. Trudne do analizy kwasy karboksylowe (wolne kwasy tłuszczowe) mogą być analizowane z doskonałym kształtem piku i minimalną adsorpcją.
  • Kod USP:Kolumna spełnia wymagania USP G25 i G35.
  • Faza: związana; modyfikowany kwasem poli(glikol etylenowy)
  • Temp. Ograniczenia: 60 °C do 200 °C (izotermicznie) lub 220 °C (programowo)
Carbowax® Amine
  • Zastosowanie: Ta specjalnie przygotowana kolumna aktywowana zasadą jest przeznaczona do analiz pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych amin, a także innych lotnych związków zasadowych.
  • Kod USP:Brak.
  • Faza: Niezwiązana; modyfikowany zasadą poli(glikol etylenowy)
  • Temp. Ograniczenia: 60 °C do 200 °C (izotermiczne lub programowane)
Omegawax®
  • Zastosowanie: Kolumna ta umożliwia wysoce powtarzalne analizy estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), w szczególności kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6. Jest testowana w celu zapewnienia powtarzalnych wartości ekwiwalentu długości łańcucha FAME (ECL) i rozdzielczości kluczowych składników.
  • Kod USP:Kolumna spełnia wymagania USP G16.
  • Faza: Wiązana; poli(glikol etylenowy)
  • Temp. Ograniczenia: 50 °C do 280 °C (izotermiczne lub programowane)
SUPELCOWAX® 10
  • Zastosowanie: Kolumna ta oparta jest na jednej z najczęściej stosowanych faz polarnych, Carbowax™ 20M, i jest kolumną polarną odpowiednią do analiz rozpuszczalników, estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), żywności, związków smakowych i zapachowych, alkoholi i związków aromatycznych. Dodatkowo, kolumna ta jest doskonałym wyborem, gdy wymagana jest polarna kolumna ogólnego przeznaczenia.
  • USP Code:Kolumna spełnia wymagania USP G16.
  • Faza: Wiązana; poli(glikol etylenowy)
  • Temp. Granice:
    -- ≤0,32 mm I.D.: 35 °C do 280 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: 35 °C do 280 °C (izotermicznie lub programowo)
    -- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: 35 °C do 250 °C (izotermicznie lub programowo)
SLB®-IL59
  • Zastosowanie: Selektywność bardziej polarna niż fazy PEG/wosk, co skutkuje unikalnymi wzorcami elucji. Wyższa maksymalna temperatura niż w przypadku kolumn PEG/woskowych (300 °C w porównaniu do 270-280 °C). Doskonały wybór do analizy neutralnych i umiarkowanie zasadowych analitów.
  • Kod USP:Brak
  • Faza:Niezwiązana; bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1,12-di(tripropylofosfonium)dodekanu
  • Granice temp. Ograniczenia: Subambient do 300 °C (izotermicznie lub programowo)
SLB®-IL60
  • Aplikacja: Zmodyfikowana (dezaktywowana) wersja SLB®-IL59 zapewnia lepszą obojętność. Selektywność bardziej polarna niż fazy PEG/wosk, co skutkuje unikalnymi wzorcami elucji. Wyższa maksymalna temperatura niż w przypadku kolumn PEG/wosk (300 °C w porównaniu do 270-280 °C). Doskonała alternatywa dla istniejących kolumn PEG/wosk. Również dobry wybór dla kolumn GCxGC.
  • Kod USP:Brak
  • Faza:Niezwiązana; bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1,12-di(tripropylofosfonium)dodekanu
  • Temp. Ograniczenia: 35 °C do 300 °C (izotermicznie lub programowo)
SLB®-IL61
  • Zastosowanie: Pierwsza z naszych kolumn z cieczą jonową trzeciej generacji. Zmodyfikowana (anion triflanowy) wersja SLB®-IL59 zwiększa obojętność. Selektywność bardziej polarna niż fazy PEG/wosk, co skutkuje unikalnymi wzorcami elucji. Wyższa maksymalna temperatura niż w przypadku kolumn PEG/wosk (290 °C w porównaniu do 270-280 °C). Doskonały wybór do analizy neutralnych i umiarkowanie zasadowych analitów.
  • Kod USP:Brak
  • Faza: Niezwiązana; bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1,12-di(tripropylofosfonium)dodekanu
  • Temp. Ograniczenia: 40 °C do 290 °C (izotermicznie lub programowo)
Tradycyjne fazy: Wysoce polarne
Wysoko polarne kolumny GC są wykonane z bardzo selektywnych faz stacjonarnych GC, zazwyczaj zawierających wysoki procent cyjanopropylowych grup funkcyjnych. Są one powszechnie stosowane do analizy związków polaryzowalnych (takich jak alkeny, alkiny i węglowodory aromatyczne), które zawierają 1) tylko atomy węgla i wodoru oraz 2) niektóre podwójne i/lub potrójne wiązania między atomami węgla.
  • Możliwe są silne oddziaływania dyspersyjne (siły van der Waalsa), bardzo silne oddziaływania dipol-dipol, bardzo silne oddziaływania dipol-indukcja dipolowa oraz umiarkowane oddziaływania zasadowe. Im większa zawartość cyjanopropylu w fazie, tym większe są te oddziaływania.
SP®-2330
  • Zastosowanie: Supelco oferuje najszerszą gamę faz biscyjanopropylowych w branży. Ta kolumna jest wysoce wyspecjalizowaną kolumną, która oferuje zarówno cechy polarne, jak i polaryzowalne dzięki podstawieniu grup biscyjanopropylowych i fenylowych na szkielecie polimeru. Może być stosowana zarówno do wysoko- jak i niskotemperaturowej separacji analitów, takich jak izomery geometryczne estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), dioksyn i związków aromatycznych.
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G8.
  • Faza: Niezwiązana; poli(80% biscyjanopropylu/20% cyjanopropylofenylosiloksanu)
  • Granice temp. Ograniczenia: Subambient do 250 °C (izotermiczna lub programowana)
SLB®-IL76
  • Zastosowanie: Pierwsza z naszych kolumn z cieczą jonową drugiej generacji. Struktura fazowa zaprojektowana z licznymi mechanizmami interakcji, co skutkuje różnicami w selektywności nawet w porównaniu z kolumnami o podobnych wartościach skali polarności kolumny GC.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Niezwiązana; bis(trifluorometylosulfonylo)imidek tri(tripropylofosfonioheksanamido)trietyloaminy
  • Temp. Ograniczenia: Subambient do 270 °C (izotermicznie lub programowo)
SP®-2331
  • Zastosowanie: Wysoce polarna kolumna cyjanosiloksanowa specjalnie przetestowana do analiz dioksyn, w szczególności izomerów tetrachlorodibenzodioksyny (TCDD). Ponieważ faza jest stabilizowana, ma maksymalną temperaturę nieco wyższą niż kolumny z cyjanosiloksanem bez wiązań.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Stabilizowana; zastrzeżona
  • Temp. Ograniczenia: Subambient do 275 °C (izotermiczne lub zaprogramowane)
SP®-2380
  • Zastosowanie: Wysoce polarna kolumna cyjanosiloksanowa powszechnie stosowana do rozdzielania geometrycznych (cis/trans) izomerów estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) jako grupy. Przydatna również, gdy wymagana jest wysoce polarna kolumna ogólnego przeznaczenia o dobrej stabilności termicznej.
  • Kod USP: Ta kolumna spełnia wymagania USP G48.
  • Faza: Stabilizowana; poli(90% biscyjanopropylu/10% cyjanopropylofenylosiloksanu)
  • Temp. Ograniczenia: Subambient do 275 °C (izotermicznie lub programowo)
SP®-2560
  • Zastosowanie: Ta wysoce polarna kolumna biscyjanopropylowa została specjalnie zaprojektowana do szczegółowego rozdzielania izomerów geometryczno-pozycyjnych (cis/trans) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Jest niezwykle skuteczna w zastosowaniach związanych z izomerami FAME.
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G5.
  • Faza: Niezwiązana; poli(biscyjanopropylosiloksan)
  • Temp. Ograniczenia: Subambient do 250 °C (izotermicznie lub programowo)
SP®-2340
  • Zastosowanie: Ta niezwiązana kolumna oferuje najwyższą polaryzację w swojej klasie. Podobnie jak w przypadku wszystkich kolumn biscyjanopropylowych ogólnego przeznaczenia, jest ona wysoce skuteczna zarówno w wysoko- jak i niskotemperaturowej separacji izomerów geometrycznych estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), dioksyn, węglowodanów i związków aromatycznych.
  • Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G5.
  • Faza: Niezwiązana; poli(biscyjanopropylosiloksan)
  • Temp. Granice: Subambient do 250 °C (izotermiczna lub programowana)
SLB®-IL82
  • Zastosowanie: Selektywność nieco bardziej polarna niż fazy polisiloksanowe z wysokim procentem grup cyjanopropylowych, co skutkuje unikalnymi wzorami elucji. Doskonały wybór do analizy neutralnych i umiarkowanie zasadowych analitów.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Niezwiązana; bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1,12-di(2,3-dimetyloimidazoliowy)dodekanu
  • Temp. Ograniczenia: 50 °C do 270 °C (izotermicznie lub programowo)
TCEP
  • Zastosowanie: Unikalna chemia fazy pozwala na specjalistyczne separacje. Jest ona często używana do analizy alkoholi i związków aromatycznych w alkoholach mineralnych, składników alifatycznych w benzynie, zanieczyszczeń w poszczególnych związkach aromatycznych i związków tlenowych.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Niezwiązana; 1,2,3-tris(2-cyjanoetoksy)propan
  • Temp. Ograniczenia: Subambient do 145 °C (izotermicznie lub programowo)
SLB®-IL100
  • Zastosowanie: Pierwsza na świecie komercyjnie dostępna kolumna GC z cieczą jonową. Służy jako punkt odniesienia 100 w naszej skali polarności kolumn GC. Selektywność niemal identyczna z fazą TCEP. Wyższa maksymalna temperatura niż w kolumnach TCEP (230 °C w porównaniu do 140 °C). Doskonały wybór do analizy neutralnych i polaryzowalnych (zawierających podwójne i/lub potrójne wiązania C-C) analitów.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Niezwiązana; bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1,9-di(3-winyloimidazoliowy)nonanu
  • Ograniczenia temp. Ograniczenia: Subambient do 230 °C (izotermicznie lub programowo)
Tradycyjne fazy: Wyjątkowo polarne
Wyjątkowo polarne kolumny GC są wykonane z najbardziej selektywnych faz stacjonarnych GC. Są one powszechnie stosowane w celu zapewnienia alternatywnej selektywności związków polaryzowalnych. Innym zastosowaniem jest GCxGC ze względu na ich ortogonalną selektywność w stosunku do kolumn niepolarnych. Kolejność elucji jest określana przez różnice w ogólnych efektach możliwych oddziaływań.
  • Możliwe są silne oddziaływania dyspersyjne (siły van der Waalsa), bardzo silne dipol-dipol, bardzo silne dipole indukowane dipolem i umiarkowane oddziaływania zasadowe.
SLB®-IL111
  • Zastosowanie: Pierwsza na świecie komercyjna kolumna, która uzyskała ocenę powyżej 100 w naszej skali polarności kolumn GC. Selektywność najbardziej ortogonalna do faz niepolarnych i średnio polarnych, co skutkuje bardzo unikalnymi wzorcami elucji. Maksymalna temperatura 270°C jest imponująca dla tak niezwykle polarnej kolumny. Doskonały wybór do oddzielania analitów polaryzowalnych (zawierających podwójne i/lub potrójne wiązania C-C) od analitów neutralnych. Również dobry wybór dla kolumn GCxGC.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Niezwiązana; bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1,5-di(2,3-dimetyloimidazoliowy)pentanu
  • Temp. Limity: 50 °C do 270 °C (izotermiczne lub programowane)
.Fazy chiralne
Chiralne fazy GC składają się z pochodnych α-, β- lub γ-cyklodekstryny do rozdzielania enancjomerów. Fazy te mogą rutynowo rozdzielać różne niedowartościowane enancjomery niearomatyczne i kilka enancjomerów aromatycznych, które pozostają trudne do rozdzielenia za pomocą HPLC. Fazy te specyficznie i skutecznie rozdzielają wiele tego typu cząsteczek, w tym tysiące związków, które są materiałami wyjściowymi lub półproduktami do syntezy chiralnej, biochemicznymi i farmaceutycznymi półproduktami i metabolitami, zanieczyszczeniami środowiskowymi, aromatami itp. Broszura "Astec® CHIRALDEX® and Supelco® DEX™ Chiral GC Columns: The Widest Variety of Derivatized Cyclodextrins" (T411101, OEM) zawiera cenne informacje dotyczące chiralnych kolumn GC oraz wskazówki dotyczące ich wyboru. Kopię tej broszury można uzyskać bezpłatnie, kontaktując się z działem obsługi technicznej pod numerem 800-359-3041 (tylko USA i Kanada), 814-359-3041 lub tutaj.
CHIRALDEX®
  • Zastosowanie: Kolumny te są używane do analizy enancjomerów w celu określenia aktywności biologicznej (przemysł farmaceutyczny), aromatu (przemysł smakowo-zapachowy i spożywczy), czy są niebezpieczne (przemysł ochrony środowiska) i czystości (przemysł chemiczny).
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Czternaście specjalistycznych faz chemicznych składających się ze złożonych pochodnych cyklodekstryn, które nadają szeroki zakres selektywności
  • Granice temp. Ograniczenia:
    -- Fazy TA: -10 °C do 180 °C (izotermiczne lub programowane)
    -- Wszystkie inne fazy: -10 °C do 200 °C (izotermicznie) lub 220 °C (programowo)
Supelco® DEX™
  • Zastosowanie: Kolumny te są używane do analizy enancjomerów w celu określenia aktywności biologicznej (przemysł farmaceutyczny), aromatu (przemysł smakowo-zapachowy i spożywczy), czy są niebezpieczne (przemysł ochrony środowiska) i czystości (przemysł chemiczny).
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Dziesięć unikalnych faz składających się z pochodnych cyklodekstryn, które są w stanie przeprowadzić wiele separacji enancjomerycznych
  • Temp. Limity: 30 °C do 230 °C (izotermiczne lub programowane)
.Kolumny PLOT
Oferujemy szeroką gamę kolumn GC z porowatą warstwą otwartą (PLOT), w tym kolumny wykonane z naszych specjalnych adsorbentów węglowych. Opatentowana procedura służy do mocowania cząstek adsorbentu do wnętrza rurek ze stopionej krzemionki i zapewnia, że nie zostaną one usunięte podczas normalnego użytkowania. Kolumny PLOT GC są powszechnie stosowane do separacji małych cząsteczek, takich jak gazy stałe, lekkie węglowodory i lotne związki siarki. Wybierz:
  • Carboxen®-1010 PLOT do separacji wodoru, tlenu, azotu, tlenku węgla, metanu, dwutlenku węgla i węglowodorów C2/C3. Jest to jedyna kolumna, która może rozdzielić wszystkie te gazy stałe.
  • Carboxen-1006 PLOT dla większości gazów stałych i C1-C3, przy użyciu temperatur początkowych powyżej otoczenia. Również do rozdzielania mieszanin formaldehydu/wody/metanolu (formaliny) i monitorowania zanieczyszczeń w etylenie.
  • Supel-Q™ PLOT do analizy gazów siarkowych, alkoholi, ketonów, aldehydów i wielu związków polarnych. Również dla dwutlenku węgla i węglowodorów C1-C4 w temperaturach powyżej temperatury otoczenia, a także dla benzyny i innych frakcji ropy naftowej.
  • Siarczan glinu PLOT dla węglowodorów C1-C4, w szczególności metanu z węglowodorów C2, ze zmniejszonym ogonem piku. Również do elucji acetylenu po n-butanie i elucji metyloacetylenu po n-pentanie i 1,3-butadienie.
  • Chlorek tlenku glinu PLOT dla węglowodorów C1-C4. Również do doskonałej separacji wielu popularnych związków fluorowęglowych
  • Mol Sieve 5A PLOT dla tlenu, azotu, tlenku węgla i metanu w czasie krótszym niż 5 minut. W przypadku trudniejszych separacji, takich jak argon od tlenu, przy użyciu temperatur poniżej temperatury otoczenia (15 °C lub poniżej).
Carboxen®-1010 PLOT
  • Zastosowanie: Kolumna ta jest idealna do rozdzielania wszystkich głównych składników w gazach stałych (hel, wodór, tlen, azot, tlenek węgla, metan i dwutlenek węgla) oraz lekkich węglowodorów (C2-C3) w tej samej analizie. Jest to jedyna dostępna na rynku kolumna, która jest w stanie oddzielić wszystkie główne składniki gazu stałego. Kolumna ta może również oddzielać tlen od azotu w temperaturach poniżej temperatury otoczenia.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Węglowe sito molekularne
  • Temp. Ograniczenia: Subambient do 250 °C (izotermiczne lub programowane)
Carboxen®-1006 PLOT
  • Zastosowanie: Kolumna ta jest idealna do rozdzielania wielu stałych składników gazowych (takich jak hel, wodór, azot, tlenek węgla, metan i dwutlenek węgla) oraz lekkich węglowodorów (C2-C3) w tej samej analizie. Idealnie nadaje się do rozdzielania mieszanin formaldehydu/wody/metanolu (formaliny) i monitorowania zanieczyszczeń w etylenie. Kolumna ta może być używana z wysokimi prędkościami przepływu i szybkimi programami temperaturowymi w celu zapewnienia doskonałej, szybkiej separacji.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Węglowe sito molekularne
  • Granice temp. Ograniczenia: Subambient do 250 °C (izotermiczne lub programowane)
Supel-Q™ PLOT
  • Zastosowanie: Kolumna ta wykazuje bardzo małe krwawienie, nawet w swojej maksymalnej temperaturze, i skutecznie rozwiązuje dwutlenek węgla i węglowodory C1-C4 w temperaturach powyżej temperatury otoczenia. Nadaje się również do analizy gazów siarkowych, alkoholi, ketonów, aldehydów i wielu związków polarnych. Można również analizować benzynę i inne frakcje ropy naftowej.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Diwinylobenzen
  • Temp. Ograniczenia: Subambient do 250 °C (izotermiczne lub programowane)
Siarczan glinu PLOT
  • Zastosowanie: Ta wysoce niezawodna kolumna ma niezbędną selektywność do oddzielania alkanów, alkenów i alkinów w mieszaninach węglowodorów C1-C4. Zapewnia elucję acetylenu po n-butanie i elucję metyloacetylenu po n-pentanie i 1,3-butadienie. Powierzchnia polimeru jest dezaktywowana w celu zmniejszenia ogonowania piku.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Tlenek glinu dezaktywowany siarczanem
  • Temp. Ograniczenia: Subambient do 180 °C (izotermicznie lub programowo)
Alumina chloride PLOT
  • Zastosowanie: Kolumna ta pozwala na separację węglowodorów C1-C4. Ponieważ kolumna ta jest nieco mniej polarna niż PLOT z siarczanem tlenku glinu, zapewnia inny wzór kolejności elucji, gdy analizowane są mieszaniny alkanów, alkenów i alkinów lekkich węglowodorów. Zapewnia również doskonałą separację wielu powszechnych związków fluorowanych, takich jak freony.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Tlenek glinu aktywowany chlorkiem
  • Granice temp. Ograniczenia: Subambient do 180 °C (izotermicznie lub programowo)
Mol Sieve 5A PLOT
  • Zastosowanie: Kolumna ta może być używana do separacji wielu stałych składników gazowych, takich jak tlen, azot, tlenek węgla i metan, w czasie krótszym niż pięć minut. Trudniejsze separacje, takie jak argon od tlenu, można osiągnąć stosując temperatury poniżej temperatury otoczenia. Kolumny te posiadają największą siłę adsorpcji spośród wszystkich kolumn PLOT.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Glinokrzemian
  • Temp. Limity: Subambient do 300 °C (izotermiczna lub programowana)
Kolumny SCOT
Supelco jest liderem w technologii kolumn GC SCOT (Support Coated Open Tubular). Nasza niezrównana technika produkcji pozwala nam na osadzanie jednolitej warstwy cząstek nośnych pokrytych fazą ciekłą na wewnętrznej ściance rurki ze stali nierdzewnej. Technologia ta daje nam dostęp do wielu faz, które są niedostępne dla konwencjonalnej technologii produkcji kolumn kapilarnych ze stopionej krzemionki. Kolumny SCOT łączą w sobie czułość i doskonałą rozdzielczość próbki kapilarnej GC z obszerną biblioteką faz stacjonarnych pakowanej GC.
Wszystkie nasze kolumny SCOT mają wymiary 50 stóp x 1/32 cala O.D. x 0,02 cala I.D. i zawierają złącza 1/16 cala O.D. na każdym końcu. Są one opasane w 3,5-calowych zwojach, z 12-calową luźną kolumną na każdym końcu. W magazynie dostępne są cztery kolumny. Kolumny z innymi fazami mogą być dostępne za pośrednictwem naszego niestandardowego programu.
Bentone® 34/DNDP SCOT
  • Zastosowanie: Zastosowanie do analizy izomerów ksylenu.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Benton 34/ftalan-di-n-decylu
  • Temp. Ograniczenia: 10 °C do 150 °C (izotermicznie lub programowo)
TCEP SCOT
  • Zastosowanie: Zastosowanie do analiz analitów aromatycznych.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: 1,2,3-Tris(2-cyjanoetoksy)propan
  • Temp. Granice: 0 °C do 150 °C (izotermiczne lub zaprogramowane)
BMEA SCOT
  • Zastosowanie: Stosowany do analizy olefin.
  • Kod USP: Brak
  • Faza: Bis-metoksyetyloadypinian
  • Temp. Ograniczenia: 25 °C do 100 °C (izotermiczne lub zaprogramowane)
Wykres liniowy kolumn Scot
Numery katalogowe
Wspólne wymiary popularnych faz
*Plus zintegrowana osłona o średnicy wewnętrznej 2 m x 0,53 mm.
**Nawinięta na 5-calową klatkę pasującą do GC Agilent 6850.