Zanieczyszczenia pierwiastkowe - certyfikowane materiały referencyjne dla ICH Q3D, USP <232> i Ph.Eur. 5.20
Ingrid Hayenga, Product Manager Reference Materials, {Merck
Artykuł z Analytix Reporter - Wydanie 1 (Aktualizacja Nov. 2023 - zobacz oryginalną wersję tutaj)
O zanieczyszczeniach pierwiastkowych
Zanieczyszczenia metaliczne w produktach leczniczych, określane jako zanieczyszczenia pierwiastkowe, mogą pochodzić z kilku źródeł. Głównym źródłem zanieczyszczeń są urządzenia i przybory używane do przetwarzania, przechowywania, przenoszenia i pakowania, Drugim źródłem mogą być metale resztkowe używane jako katalizatory procesu. Ponieważ zanieczyszczenia pierwiastkowe stanowią ryzyko dla zdrowia pacjenta ze względu na skutki toksykologiczne, poziomy zanieczyszczeń pierwiastkowych powinny być kontrolowane w dopuszczalnych granicach w produkcie leczniczym.1
>Potencjalne źródła zanieczyszczeń elementarnych
Media powietrzne i wodne
Sprzęt produkcyjny
System zamykania i pakowania pojemników
Związki leków
Substancje pomocnicze w produktach farmaceutycznych
Zanieczyszczenia pierwiastkowe w produktach leczniczych
Ewolucja wytycznych ICH Q3D dla zanieczyszczeń pierwiastkowych
W 2009 roku Międzynarodowa Konferencja ds. Harmonizacji (ICH) zaproponowała opracowanie nowych zharmonizowanych wytycznych w celu zapewnienia globalnej polityki ograniczania zanieczyszczeń metalami w produktach leczniczych i składnikach. Takie podejście powinno zapewnić jasne wytyczne regulacyjne dotyczące limitów specyfikacji dla zanieczyszczeń pierwiastkowych na całym świecie i logicznie powinno mieć wpływ na pracę krajowych organów regulacyjnych w zakresie uzyskiwania przejrzystych i porównywalnych wyników.
W 2014 r. opublikowano pierwszą wersję wytycznych ICH Q3D dla zanieczyszczeń pierwiastkowych, kategoryzując różne zanieczyszczenia pierwiastkowe w czterech różnych klasach, które miały ułatwić podejmowanie decyzji podczas procesu oceny ryzyka. W 2019 r. dokonano rewizji PDE (dopuszczalnego dziennego narażenia) dla wdychania kadmu, opublikowanej jako wytyczne ICH Q3D(R1). Obecne wytyczne Q3D(R2) zostały opublikowane w kwietniu 2022 r. (krok 4) i są obecnie w fazie wdrażania (krok 5). Obejmuje ona korektę PDE dla złota, srebra i niklu; monografie złota i srebra; oraz dodanie limitów dla zanieczyszczeń pierwiastkowych drogą skórną i przezskórną.
Zanieczyszczenia klasy 1
Zanieczyszczenia te są znacząco toksyczne dla ludzi i mają ograniczone lub żadne zastosowanie w produkcji farmaceutyków. Można je znaleźć jako zanieczyszczenia powszechnie stosowanych materiałów (np. wydobywanych substancji pomocniczych). Wszystkie cztery pierwiastki wymagają oceny podczas oceny ryzyka we wszystkich potencjalnych źródłach zanieczyszczeń pierwiastkowych i drogach podania. Pierwiastki klasy 1 to: As, Cd, Hg, Pb.
Zanieczyszczenia klasy 2
Zanieczyszczenia te są ogólnie uważane za substancje toksyczne dla ludzi zależne od drogi podania. Zanieczyszczenia te są dalej podzielone na dwie podklasy, 2A i 2B, w oparciu o ich względne prawdopodobieństwo wystąpienia w produkcie leczniczym.
- Pierwiastki klasy 2A mają stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia w produkcie leczniczym, a zatem wymagają oceny ryzyka we wszystkich potencjalnych źródłach zanieczyszczeń pierwiastkowych i drogach podawania (jak wskazano).
Pierwiastki klasy 2A to: Co, Ni i V. - Pierwiastki klasy 2B mają zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia w produkcie leczniczym związane z ich niską obfitością i niskim potencjałem do współizolacji z innymi materiałami. W rezultacie można je wykluczyć z oceny ryzyka, chyba że są celowo dodawane podczas wytwarzania substancji leczniczych, zaróbek lub innych składników produktu leczniczego: Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se i Tl.
Zanieczyszczenia klasy 3
Pierwiastki te mają stosunkowo niską toksyczność przy podawaniu doustnym, ale mogą wymagać oceny ryzyka, jeśli są stosowane drogą wziewną lub pozajelitową. Pierwiastki klasy 3 to: Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb i Sn.
Pozostałe pierwiastki
Istnieją pewne zanieczyszczenia pierwiastkowe, dla których Dozwolone Dzienne Narażenia (PDE) nie zostały ustalone ze względu na ich niską toksyczność i/lub różnice w przepisach regionalnych. Jeśli są one obecne w produkcie leczniczym, są one objęte innymi wytycznymi i/lub przepisami regionalnymi. Te pierwiastki to: Al, B, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, W i Zn.
Ocena według USP i EP
Do 2010 r. dowód USP i EP na zanieczyszczenie metalami ciężkimi w lekach uzyskiwano za pomocą kolorymetrycznej metody analitycznej opartej na wytrącaniu siarczku metalu w próbce i porównywaniu go ze standardem ołowiu (USP <231> i Ph.Eur. 2.4.8).
W oparciu o wytyczne dotyczące zanieczyszczeń elementarnych (Q3D), które zostały opublikowane przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH) w 2010 r., USP zaproponowało trzy nowe rozdziały ogólne obejmujące limity zanieczyszczeń, procedury analityczne w produktach farmaceutycznych i surowcach oraz zanieczyszczenia elementarne w suplementach diety.
- Rozdział USP <232>, Ph.Eur. 5.20: Zanieczyszczenia pierwiastkowe w produktach farmaceutycznych - limity
- Rozdział USP <233>: Zanieczyszczenia Pierwiastkowe w Produktach Farmaceutycznych - Procedury
- Rozdział USP<2232>: Zanieczyszczenia pierwiastkowe w suplementach diety
W styczniu 2015 r. USP ustanowił 1 stycznia 2018 r. jako nową datę obowiązywania rozdziałów ogólnych <232>, <233> i <2232>. Wdrożenie powinno być zgodne z limitami i terminami określonymi przez inne agencje farmaceutyczne i medyczne, takie jak wytyczne ICH Q3D Step 4 dla zanieczyszczeń elementarnych ogłoszone 16 grudnia 2014 r.
W styczniu 2023 r. zakończono rewizję dotyczącą zmienionych wytycznych ICH Q3D(R2) z nowymi PDE dla złota, srebra i niklu, a także dodatkowymi limitami dla produktów skórnych i przezskórnych. Zostaną one włączone do rozdziałów ogólnych USP-NF/PF 1 maja 2024 r.
Farmakopea Europejska ogłosiła w lipcu 2014 r. swoją strategię dotyczącą zanieczyszczeń pierwiastkowych i wdrożenia ICH Q3D. Prawie rok później, w kwietniu 2015 r., opublikowała swoją politykę dotyczącą zanieczyszczeń elementarnych i harmonogramy rewizji tekstów ogólnych i indywidualnych. W sierpniu tego samego roku udzielono wyjaśnień dotyczących produktów nieobjętych zakresem ICH Q3D.
Wdrożenie zgodności z wytycznymi powinno rozpocząć się w czerwcu 2016 r. dla produktów z nowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu, zawierających nowe substancje czynne lub już zatwierdzone substancje. Produkty wprowadzane na rynek, w tym nowe wnioski o wzajemne uznanie już zatwierdzonych substancji, powinny być zgodne z wytycznymi od grudnia 2017 r.
Wdrożenie testu ogólnego 5.20 i metody ogólnej 2.4.20 zastąpiło wytyczne EMA dotyczące katalizatorów metalowych i odczynników metalowych zasadami ICH. Publikacja została dokonana w Ph.Eur. Suppl. 9.3 (data wdrożenia 1 stycznia 2018 r.), nie zawierającej testów na zanieczyszczenia pierwiastkowe w poszczególnych monografiach, z wyjątkiem substancji pochodzenia naturalnego. Biorąc pod uwagę nieodłączny charakter zanieczyszczeń pierwiastkowych w tych substancjach, są one jednym z głównych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych. Komisja Ph.Eur. Komisja zaleciła również utrzymanie różnych testów dla pierwiastków, dla których nie ustalono limitów PDE, tj, tych określonych jako "inne pierwiastki" w wytycznych ICH Q3D w poszczególnych monografiach.2
Metody analityczne
W odniesieniu do nowych metod analitycznych, ICH Q3D nie zawiera żadnych zaleceń dotyczących metod instrumentalnych, ale następujące procedury analityczne są sugerowane w USP<233> w zależności od oczekiwanego stężenia zanieczyszczenia pierwiastkowego w produkcie lub składniku:
- Stężenia części na milion (ppm) ICP-OES lub absorpcja atomowa
- Stężenia części na miliard (ppb) ICP-MS
.Limity ICH Q3D dla zanieczyszczeń pierwiastkowych
Dla łącznie 24 pierwiastków określono limity toksyczności i zdefiniowano je jako maksymalne poziomy PDE w mg/dzień dla czterech głównych kategorii dostarczania leków. Tabela 1 zawiera wartości PDE w μg/dzień, ważne dla produktów leczniczych o spożyciu ≤10 g/dzień.
Tabela 2 zawiera listę pierwiastków, które należy uwzględnić w ocenie ryzyka.
Dla nowych wytycznych ICH Q3D(R2) adaptowanych przez USP i Ph.Eur., oferujemy mieszaniny ze stosunkami stężeń pierwiastków zgodnie z doustnym, pozajelitowym, inhalacyjnym i skórnym dozwolonym dziennym narażeniem (PDE) produktów leczniczych.
Wszystkie produkty z ich odpowiednimi stężeniami pierwiastków (mg/L) są wymienione w Tabeli 3.
Tabela 4 zawiera listę cech TraceCERT® roztworów certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM).