Charakterystyka produktów Glutathione Sepharose®
Sepharose® High Performance jest zalecana do oczyszczania białek znakowanych GST w wysokiej rozdzielczości, zapewniając ostre piki i skoncentrowany eluent. Sefaroza glutationowa® Fast Flow doskonale nadaje się do skalowania. Sefaroza glutationowa® 4B ma wysoką pojemność i jest zalecana do pakowania małych kolumn i innych formatów, w tym oczyszczania wsadowego.
Tabela A2.1 podsumowuje kluczowe właściwości tych trzech nośników do chromatografii Glutathione Sepharose® a Tabele A2.2 do A2.6 podsumowują właściwości tych samych nośników zapakowanych w kolumny i płytki 96-dołkowe. Więcej informacji można znaleźć w Rozdział 5 (Purification using Glutathione Sepharose® High Performance, Glutathione Sepharose® 4 Fast Flow oraz Glutathione Sepharose® 4B).
1 Wiązanie białek znakowanych GST zależy od wielkości, konformacji i stężenia białka w załadowanej próbce. Wiązanie GST z glutationem jest również zależne od przepływu, a niższe szybkości przepływu często zwiększają zdolność wiązania. Jest to ważne podczas ładowania próbki. Właściwości białka, pH i temperatura, ale także zastosowane media mogą wpływać na zdolność wiązania.
2 H2O w temperaturze pokojowej.
1 Zgodnie z normami ANSI/SBS 1-2004, 3-2004 i 4-2004 (ANSI = American National Standards Institute i SBS = Society for Biomolecular Screening).
2 Ilość eluowanych białek docelowych/basenik nie różni się o więcej niż +/- 10% od średniej ilości/basenik dla całej płytki filtracyjnej.
Wymiary kolumn są identyczne dla wszystkich trzech kolumn GSTrap (0,7 × 2,5 cm dla kolumny 1 ml i 1,6 × 2,5 cm dla kolumny 5 ml). Objętości kolumn wynoszą 1 ml i 5 ml.
1 Wiązanie białek znakowanych GST zależy od wielkości, konformacji i stężenia białka w załadowanej próbce. Wiązanie GST z glutationem jest również zależne od przepływu, a niższe szybkości przepływu często zwiększają zdolność wiązania. Jest to ważne podczas ładowania próbki. Właściwości białka, pH i temperatura, ale także zastosowane medium chromatograficzne mogą wpływać na zdolność wiązania.
2 Dynamiczne warunki zdolności wiązania (60% przebicia):
Próbka: Objętość kolumny: Szybkość przepływu: Bufor wiążący: Bufor elucyjny: | 1 mg/mL czystego białka znakowanego GST w buforze wiążącym 0.4 ml 0,2 ml/min (60 cm/h) 10 mM fosforan sodu, 140 mM NaCl, 2,7 mM KCl, pH 7,4 50 mM Tris-HCl, 10 mM zredukowany glutation, pH 8.0 |
3 H2O w temperaturze pokojowej.
1 Wiązanie białek znakowanych GST zależy od wielkości, konformacji i stężenia białka w załadowanej próbce. Wiązanie GST z glutationem jest również zależne od przepływu, a niższe szybkości przepływu często zwiększają zdolność wiązania. Jest to ważne podczas ładowania próbki. Właściwości białka, pH i temperatura, ale także zastosowane medium chromatograficzne mogą wpływać na zdolność wiązania.
2 Dynamiczne warunki zdolności wiązania (60% przebicia):
Próbka: Objętość kolumny: Szybkość przepływu: Bufor wiążący: Bufor elucyjny: | 1 mg/ml czystego białka znakowanego GST w buforze wiążącym 0.4 ml 0,2 ml/min (60 cm/h) 10 mM fosforan sodu, 140 mM NaCl, 2,7 mM KCl, pH 7,4 50 mM Tris-HCl, 10 mM zredukowany glutation, pH 8.0 |
3 H2O w temperaturze pokojowej.
Uwaga: Nie zaleca się autoklawowania kolumn.
1 Zdolność wiązania zależy od białka. Wiązanie białek znakowanych GST zależy od wielkości, konformacji i stężenia białka w próbce. Wiązanie GST z glutationem jest również zależne od przepływu, a niższe szybkości przepływu często zwiększają zdolność wiązania. Jest to ważne podczas ładowania próbki. Właściwości białka, pH i temperatura mogą również wpływać na zdolność wiązania.
2 Wystawienie próbki na działanie 6 M Gua-HCl spowoduje denaturację znacznika GST. Dlatego ważne jest, aby usunąć cały Gua-HCl przed użyciem.
1 Zdolność wiązania zależy od białka. Wiązanie białek znakowanych GST zależy od wielkości, konformacji i stężenia białka w załadowanej próbce. Wiązanie GST z glutationem jest również zależne od przepływu, a niższe szybkości przepływu często zwiększają zdolność wiązania. Jest to ważne podczas ładowania próbki. Właściwości białka, pH i temperatura mogą również wpływać na zdolność wiązania.
2 Wystawienie próbki na działanie 6 M Gua-HCl spowoduje denaturację znacznika GST. Dlatego ważne jest, aby usunąć cały Gua-HCl przed użyciem.