Procedura oczyszczania GenElute™ PCR
Wideo: Procedura oczyszczania PCR
Product No. NA1020
Zestaw GenElute™ PCR Clean-up Kit jest przeznaczony do szybkiego oczyszczania jednoniciowych lub dwuniciowych produktów amplifikacji PCR (od 100 bp do 10 kb) z innych składników reakcji, takich jak nadmiar starterów, nukleotydów, polimerazy DNA, oleju i soli. Oczyszczanie DNA odbywa się w kilku prostych krokach. Oczyszczone DNA może być wykorzystywane w reakcjach enzymatycznych, konwencjonalnym lub zautomatyzowanym sekwencjonowaniu, klonowaniu i analizie mikromacierzy.
- Ilość początkowa - 100 µL lub 10 µg DNA
- Wydajność - odzyskuje do 95% fragmentów PCR o wielkości od 100 bp do 10 kb
- Szybkość - oczyszcza do 100 µL lub 10 µg DNA amplifikowanego metodą PCR w kilku prostych krokach.g DNA amplifikowanego metodą PCR w ciągu 5 minut
- Elastyczność - DNA zatężone w 50 µL buforu
- Ekonomiczność - 40% więcej oczyszczeń niż w przypadku lidera rynku
Wystarcza na 70 oczyszczeń.
Kroki oczyszczania PCR
Włóż kolumnę wiążącą do dostarczonej probówki zbiorczej.
Dodaj 0.
Dodaj 0,5 ml roztworu przygotowującego kolumnę do każdej kolumny miniprep.
Wiruj z prędkością 12 000 x g przez 1 minutę.
Po 1 minucie odrzuć eluat.
Przenieść mieszaninę reakcji PCR do każdej probówki.
Dodać 5 objętości roztworu wiążącego do 1 objętości reakcji PCR i wymieszać.
Przenieść roztwór do kolumny wiążącej.
Wiruj z maksymalną prędkością przez 1 minutę.
Po 1 minucie wyrzuć eluat, ale zachowaj probówkę zbierającą.
Dodaj 0.5 ml rozcieńczonego roztworu płuczącego do kolumny.
Wiruj z maksymalną prędkością przez 1 minutę.
Po 1 minucie odrzuć eluat, umieść kolumnę z powrotem w probówce.
Wiruj z maksymalną prędkością przez 2 minuty (bez dodawania dodatkowego roztworu płuczącego)
Po 2 minutach odrzuć pozostały eluat i probówkę zbiorczą. Przenieś kolumnę do nowej probówki o pojemności 2 ml.
Dodaj 50 µL roztworu elucyjnego na środek każdej kolumny.
Wiruj z maksymalną prędkością przez 1 minutę.
Po 1 minucie wyrzucić kolumnę.
Produkty amplifikacji PCR są teraz prezentowane w eluacie.