Protokoły rybonukleoprotein (RNP) wykorzystujące syntetyczne sgRNA i białka Cas9
Zastosowania edycji genomu w oparciu o CRISPR RNP
Chociaż system CRISPR może być dostarczany do komórek za pośrednictwem plazmidów, bezpośrednie wprowadzenie Cas9 RNP wzmacnia i rozszerza zastosowania technologii modyfikacji genomu CRISPR, eliminując możliwość integracji plazmidowego DNA z genomem gospodarza. Kompleksy RNP oferują szybszą edycję genów, ponieważ funkcjonalna nukleaza jest natychmiast dostępna w komórce, a kompleksy są szybko degradowane i usuwane, dzięki czemu aktywność edycji jest krótkotrwała. Skrócony czas dostępności RNP w komórkach prowadzi do zmniejszenia efektów off-target.
Rysunek 1.Schemat jedno- i dwuczęściowego systemu CRISPR z białkiem Cas9, przedstawiający skład rybonukleoproteiny (RNP). Po utworzeniu pęknięcia dwuniciowego komórkowa maszyneria DNA podejmuje dwie możliwe ścieżki naprawy: niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), tworzenie indeli lub naprawa ukierunkowana homologicznie (HDR) w przypadku ukierunkowanych insercji lub knock-inów.
Szczegółowe protokoły
Nasze syntetyczne przewodniki są kompatybilne z szerokim zakresem zastosowań edycji genów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ogólnych wytycznych, nukleofekcji i mikroiniekcji zarodków, edycji komórek T czy protokołów iPSC. Możesz również znaleźć pomoc w ocenie wydajności rozszczepiania, izolacji i przesiewaniu klonów oraz rozwiązywaniu problemów.
Edycja pierwotnych komórek T przy użyciu RNP
Eksperymenty z edycją genomu oparte na rybonukleoproteinach (RNP) nigdy nie były łatwiejsze niż z syntetycznymi RNA i białkami Cas9 Sigma-Aldrich®, jednak niektóre komórki mogą być trudniejsze do edycji niż inne. Dokładnie zweryfikowaliśmy nasze odczynniki i protokoły, aby działały w najtrudniejszych zastosowaniach, w tym w pierwotnych komórkach T, które stanowią szereg istotnych wyzwań, które należy pokonać, próbując znokautować lub znokautować konstrukt lub gen. Jednak dzięki sgRNA można osiągnąć edycję w pierwotnych ludzkich limfocytach T z wydajnością i specyficznością przewyższającą dwuczęściowe systemy prowadnic (Rysunek 2 poniższej karty danych) Zarówno w pierwotnych limfocytach T, jak i PBMC, Sigma-Aldrich® sgRNA mogą być wprowadzane jako wysoce specyficzne sparowane nickazy i nickazy Cas9 lub jako białko SpCas9 w pojedynczym miejscu, aby uzyskać całkowity nokaut genu PD-1, mierzony ekspresją PD-1 i NGS (Rysunek 2 poniższej karty danych). Nukleazy sgRNA można szybko zaprojektować dla dowolnego genu jako pojedynczy docelowy RNA lub jako część sparowanego systemu nickazy, idealnego dla różnych typów komórek ludzkich, w tym pierwotnych komórek T. Nukleazy Cas dostarczane w formie białkowej, wstępnie skompleksowane z pojedynczym, zmodyfikowanym RNA prowadzącym (gRNA), a nie zakodowane na plazmidzie, pozwalają badaczom ominąć historyczne czynniki ograniczające stosowanie CRISPR w sferze terapeutycznej, takie jak efekty niecelowania, niska wydajność i niepożądane reakcje komórkowe na obce DNA. Gdy trzeba mieć pewność, Sigma-Aldrich® sgRNA to jedyne prowadzące RNA, które są w pełni wspierane przez 100% gwarancję wydajności - wstępnie zaprojektowane i niestandardowe sekwencje.
Rysunek 2.Edycja za pomocą systemów RNP Nickase, z tylko jedną aktywną domeną tnącą, a następnie dostarczanie za pomocą proksymalnych prowadzących RNA w parze umożliwia precyzyjne przerwanie podwójnej nici i zapewnia hiperspecyficzną i wydajną edycję genomu w typach komórek, które są trudniejsze do edycji.
Sprawdzona wysoka wydajność edycji genów w zarodkach myszy
Tworzenie modeli mysich jest pracochłonnym i kosztownym procesem, ale ma kluczowe znaczenie dla podstawowych badań w zrozumieniu zdrowia i chorób. Wydajność sgRNA firmy Sigma-Aldrich® została przetestowana na najwyższym poziomie pod kątem inżynierii genomowej w zarodkach myszy poprzez porównanie naszych sgRNA z innymi najlepszymi dostawcami w wielu miejscach genomowych w zarodkach myszy.
Wielokrotne powtórzenia w każdej lokalizacji w porównaniach obok siebie ujawniły różnice w skuteczności edycji między identycznymi celami sgRNA między Sigma-Aldrich® sgRNA i innymi najlepszymi dostawcami. Eksperymenty przeprowadzone równolegle przez niezależny, wybitny ośrodek zajmujący się myszami wykazały wyższą wydajność pojedynczych prowadnic Sigma-Aldrich® pod względem wydajności cięcia. Ponadto nie stwierdzono wzrostu toksyczności dla przeżywalności zarodków.Podsumowując, dane pokazują, że nasze wysoce aktywne i czyste sgRNA zapewniają doskonałą edycję genów w eksperymentach przeprowadzonych przez niezależny ośrodek w porównaniu do konkurentów niezależnych od mikroiniekcji lub elektroporacji zarodków.
Rysunek 3.Edycja genów w embrionach myszy jest tradycyjnie długim procesem, jednak edycja oparta na RNP z CRISPR zmniejsza złożoność. Modele mysie mogą być generowane szybko, dla niemal każdego celu. Nasze syntetyczne sgRNA nadają się zarówno do mikroiniekcji, jak i elektroporacji zarodków.
Powiązane produkty
Tabela 1: Produkty białkowe Cas9
Tabela 2: Inne powiązane produkty
Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie zaobserwowano cięcia i istnieje powód, aby podejrzewać, że przyczyną jest wada eksperymentalna, poniższe rozważania mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów z eksperymentem.