Odczynniki SnAP
Wprowadzenie do nasyconych N-heterocyklicznych bloków budulcowych (SnAP)
Nasycone N-heterocykliczne bloki budulcowe mają coraz większe znaczenie, ale ich instalacja była wyzwaniem ze względu na słabą dostępność komercyjną i często długie, pracochłonne szlaki syntetyczne potrzebne do utworzenia tych układów pierścieniowych.
Odczynniki SnAP to stale rozwijająca się klasa odczynników, które są obecnie dostępne do wygodnej syntezy nasyconych N-heterocykli o średnim pierścieniu (6-9 członów), w tym struktur bicyklicznych i spirocyklicznych. We współpracy z grupą badawczą Bode, wiele odczynników SnAP jest obecnie dostępnych komercyjnie, a odczynniki wykonane na zamówienie dla określonych zastosowań lub celów mogą być również przygotowane z prostych materiałów wyjściowych.
Zalety odczynników SnAP
Odczynniki SnAP są stabilne i łatwo dostępne i mogą być sprzęgane z szeroko dostępnymi aromatycznymi, heteroaromatycznymi, alifatycznymi i glioksalowymi aldehydami przy użyciu wszechstronnej i przewidywalnej metodologii, opracowanej w grupie Bode, do syntezy nasyconych N-heterocykli. Ogólna procedura z przeglądu jest pokazana poniżej.
Procedura syntezy N-Heterocykli przy użyciu odczynników SnAP
- 1 equiv (0.50 mmol) aminotributylostannanu (odczynnik SnAP) rozpuszczono w 2. 5 mL CH2Cl2. Do tego roztworu dodano 1 equiv (0.50 mmol) odpowiedniego aldehydu aldehydowego (odczynnik SnAP).5 ml CH2Cl2.
- Do tego roztworu dodano 1 equiv (0,50 mmol) odpowiedniego aldehydu i sita molekularnego 4Å (ok. 100 mg/mmol). Mieszaninę reakcyjną mieszano w temperaturze pokojowej przez 2 godziny i przefiltrowano przez krótką warstwę Celitu (CH2Cl2 płukać).
- Filtrat zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem uzyskując czystą iminę.
- Oddzielnie, 1 equiv (0.50 mmol) 2,6-lutydyny, 2.0 mL HFIP i 1 equiv (0.50 mmol) bezwodnego Cu(OTf)2 mieszano w temperaturze pokojowej przez 1 godzinę, tworząc jednorodną zawiesinę.
- Do tej jednorodnej zawiesiny dodano jednocześnie 8,0 ml CH2Cl2 i iminę z Kroku 3 i mieszano w temperaturze pokojowej przez 12 godzin.
- Reakcję wygaszono 5 ml 10% aq NH4OH i mieszano energicznie przez 15 minut.
- Warstwy rozdzielono, a warstwę wodną ekstrahowano CH2Cl2 (3 x 3 ml). Połączone warstwy organiczne przemyto H2O (3 x 5 mL) i solanką (10 mL), wysuszono nad Na2SO4, przefiltrowano i zatężono.
- Oczyszczanie za pomocą błyskawicznej chromatografii kolumnowej daje odpowiedni N-heterocykl.