Merck
Strona głównaTransfekcja i edycja genówProtokół odczynnika do transfekcji Escort™ III
Protokół odczynnika do transfekcji Escort™ III
Nr produktu L3037
Wprowadzenie
Escort III to zawiesina liposomowa składająca się z polikationowego lipidu i neutralnego, nietransfekującego związku lipidowego.Transfekcja przy użyciu liposomów jest powszechnie stosowaną metodą wprowadzania DNA do komórek eukariotycznych. Technika ta została wykorzystana do uzyskania zarówno przejściowej, jak i stabilnej transfekcji w wielu różnych typach komórek (patrz poniżej). Procedura opiera się na tworzeniu kompleksu między plazmidowym DNA a odczynnikiem lipidowym, który przylega do powierzchni komórki i jest pobierany przez komórkę, prawdopodobnie przez endocytozę, uwalniając DNA do cytoplazmy.
Komórki testowane pod kątem dobrej wydajności transfekcji
Przechowywanie
2 - 8 °C.  NIE ZAMRAŻAĆ.
Środki ostrożności i zastrzeżenia
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych. Prosimy o zapoznanie się z Kartą Charakterystyki w celu uzyskania informacji dotyczących zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem.
Procedura transfekcji adherentnych komórek pierwotnych i linii komórkowych
Poniższy protokół został opracowany z myślą o dobrej wydajności w różnych typach komórek. Aby uzyskać najwyższą wydajność transfekcji, należy użyć protokołu optymalizacji w celu określenia najlepszego zestawu warunków dla komórek.
Dzień pierwszy: Płytkowanie komórek
Płytkuj komórki dzień przed transfekcją.  Użyj gęstości siewu, która zapewni > 70% konfluencji około 12 godzin później, ogólnie zgodnie z poniższą tabelą:
Dzień drugi: Transfekcja
1. Rozcieńczyć DNA i odczynnik lipidowy do kompleksowania zgodnie z poniższą tabelą. Do rozcieńczania używaj tylko nieuzupełnionej pożywki podstawowej. W probówce A rozcieńczyć plazmidowe DNA w pożywce. W probówce B rozcieńczyć odczynnik lipidowy w pożywce.
2. Dodać probówkę A do probówki B i delikatnie wymieszać.  Pozostawić kompleksy na 15-30 minut w temperaturze pokojowej.
3. Usunąć połowę pożywki z każdego naczynia do hodowli komórkowej i wyrzucić.
4. Dodaj kompleksy kroplami do hodowli komórkowych. Delikatnie obracaj płytkami, aby równomiernie rozprowadzić kompleksy na komórkach.
5. Inkubuj komórki przez 5-18 godzin w temperaturze 37°C, a następnie zmień pożywkę (użyj zwykłej pożywki wzrostowej).  Pozwól komórkom kontynuować inkubację przez kolejne 24 - 72 godziny.
Dzień trzeci i kolejne: Analizuj komórki
Zbierz i lizuj komórki - są one gotowe do użycia w innych zastosowaniach. Alternatywnie, można pasażować komórki do innych zastosowań.
Procedura transfekcji komórek Jurkat w hodowli stacjonarnej
Poniższy protokół został opracowany z myślą o dobrej wydajności przy użyciu hodowli zawiesinowej komórek Jurkat umieszczonych w 3.
Dzień pierwszy: Umieszczenie komórek na płytce i transfekcja
1. Umieść komórki na płytce jeden dzień przed transfekcją. Odwirować zawiesinę hodowli Jurkat i przemyć PBS.  Powtórzyć wirowanie i płukanie. Ponownie zawiesić osad w nieuzupełnionej pożywce podstawowej w stężeniu 6 x 106 komórek/ml.  Umieścić 0,8 ml roztworu komórkowego w każdym naczyniu o średnicy 3,5 cm.
2. Rozcieńczyć DNA i odczynnik lipidowy do kompleksowania zgodnie z poniższą tabelą.  Do rozcieńczania używać wyłącznie pożywki bez surowicy lub nieuzupełnionej pożywki podstawowej. W probówce A rozcieńczyć 2 µL plazmidowego DNA w 98 µL pożywki.  W probówce B rozcieńczyć 2 µL odczynnika lipidowego w 98 µL pożywki.
3. Dodać probówkę A do probówki B i delikatnie wymieszać. Pozostawić kompleksy na 15-30 minut w temperaturze pokojowej.
4. Dodać kompleksy kroplami do hodowli komórkowych. Delikatnie wymieszaj płytki, aby równomiernie rozprowadzić kompleksy na komórkach.
5. Inkubuj komórki przez 5-8 godzin w temperaturze 37°C, a następnie zmień pożywkę (użyj zwykłej pożywki wzrostowej). Pozwól komórkom kontynuować inkubację przez kolejne 24 - 72 godziny.
6. Dodaj 4 ml pożywki podstawowej + 12,5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) do każdego dołka i inkubuj przez kolejne 72 godziny.
Dzień trzeci i kolejne: Analizuj komórki
Przenieś hodowlę do probówki wirówkowej o pojemności 10 ml i wiruj przy 400 g przez 10 minut. Dwukrotnie przepłucz osad komórkowy w PBS. Komórki są teraz gotowe do użycia w innych zastosowaniach.