Środki żelujące - Protokół kultury tkanek roślinnych
Agar jest od dawna stosowany do zestalania pożywek do hodowli tkanek roślinnych. Rodzaj użytego agaru lub środka żelującego może wpływać na wzrost tkanki w kulturze. Zarówno czystość, jak i koszt środka żelującego są ważnymi czynnikami w każdej operacji badawczej lub produkcyjnej. Rozszerzyliśmy naszą linię środków żelujących, aby umożliwić większy wybór w wyborze środka żelującego przetestowanego w hodowli komórek roślinnych dla konkretnych wymagań. W tabeli poniżej wymieniono niektóre kryteria, które mogą pomóc w wyborze odpowiedniego produktu do danego zastosowania.
Preparat alginianowy, Agargel i Phytagel
Preparat alginianowy (Nr produktu. A0682)
Kwas alginowy został użyty jako fizyczne podłoże podobne do agarozy i do przygotowania kulek, w których osadzone są unieruchomione komórki zawiesiny i protoplasty (Adaoha Mbanaso i Roscoe, 1982; Chie i Cantliffe, 1989; Draget et al., 1988; Larkin et al., 1988). Wodne roztwory alginianu tworzą żel w temperaturze pokojowej w obecności pewnych kationów, zwłaszcza wapnia. Ta żelowa matryca może być relikwidowana przez dodanie środków chelatujących (np. cytrynianu). Komórki uwięzione w kulkach alginianowych są łatwe do manipulowania z mniejszym prawdopodobieństwem fizycznego uszkodzenia podczas przenoszenia.
Alginian powinien być przygotowany w stężeniu 1,75-4,0% (w/v) w buforowanej pożywce o niskiej zawartości wapnia (np. 2 mM) zawierającej odpowiednie osmoticum. Po wymieszaniu do całkowitego rozpuszczenia, roztwory alginianu mogą być sterylizowane filtrem (0,45 µm) lub autoklawowane. Jednakże Larkin et al. (1988) zauważyli zmniejszenie wydajności tworzenia kulek wraz ze wzrostem czasu autoklawowania. Protoplasty są zagęszczane przez odwirowanie w pożywce o niskiej zawartości wapnia i dodawane do alginianu w odpowiedniej gęstości (np. 1 x 105). Roztwór alginianu protoplastów dodaje się kroplami do roztworu zawierającego 50 mM CaCl2 i odpowiednie osmoticum. Każda kropla utworzy kulkę. Kulki powinny pozostać w roztworze CaCl2 do 45 minut, aby zapewnić całkowite zżelowanie.
Przygotowanie Agargel™ (Nr produktu. A3301)
Agargel to mieszanka agaru i Phytagel™, która została opracowana, aby pomóc kontrolować witryfikację w kulturach tkanek roślinnych. Produkt ten zapewnia pozytywne cechy obu produktów i jest lepszy od Phytagelu, gdy problemem jest witryfikacja. Stanowi również ekonomiczną alternatywę dla agaru. Agargel wytwarza półprzezroczysty żel, który umożliwia lepsze wykrywanie zanieczyszczeń. Produkt powinien być stosowany w stężeniu 3,5-5,0 g/L, w zależności od pożądanej siły żelu.
Phytagel™ Preparation (Product No. P8169)
Phytagel jest substytutem agaru produkowanym z substratu bakteryjnego składającego się z kwasu glukuronowego, ramnozy i glukozy. Tworzy przejrzysty, bezbarwny żel o wysokiej wytrzymałości, który pomaga w wykrywaniu skażenia mikrobiologicznego. Phytagel stanowi ekonomiczną alternatywę dla agaru jako środka żelującego. Phytagel należy stosować w stężeniu 1,5-2,5 g/l. Aby zapobiec zbrylaniu, Phytagel należy dodawać do szybko mieszającego się podłoża hodowlanego, które ma temperaturę pokojową.