Merck
Inicjowanie kultury starterowej
  1. Pobierz pojedynczą kolonię ze świeżo posianej płytki i zaszczep kulturę starterową z 3 do 5 ml podłoża.
  2. Użyj odpowiedniego antybiotyku i inkubuj w temperaturze 37 °C* przez około 8 godzin, wytrząsając przy 250-300 rpm.
  3. Użyj kultury starterowej do zaszczepienia kultury nocnej. Rozcieńczyć kulturę starterową w stosunku od 1:500 do 1:1000 w dużej kolbie z odpowiednią objętością pożywki i inkubować w temperaturze 37°C* przez 12 do 16 godzin, wytrząsając przy 250-300 obr/min.
*Ta temperatura dotyczy standardowych bakterii E. coli. Niektóre bakterie wymagają innych temperatur hodowli.