Merck
Analiza GC wody (100% wzorca) na 9419 1460
Analiza GC wody (100% wzorca) na 9419 1460 suitable for GC
CONDITIONS
column
Watercol 1460, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29695-U)
oven
60 °C (12 min)
inj. temp.
250 °C
detector
TCD, 200 °C
carrier gas
helium, 26 cm/sec
injection
0.1 μL, 100:1 split
liner
4 mm I.D., split type, cup design
sample
water
Opis
Komentarz do analizy
Seria "Watercol" kapilarnych kolumn GC z cieczą jonową charakteryzuje się zdolnością do wytwarzania ostrego kształtu piku dla wody, wystarczająco ostrego, aby woda mogła być zintegrowana i określona ilościowo. Ta aplikacja przedstawia wzorzec kalibracyjny (100% wody) na kolumnie Watercol 1460.
Informacje prawne
Watercol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC