Emprove® Chemicals
Dla producentów leków dążących do uproszczenia wyboru surowców przy jednoczesnym spełnieniu wymogów prawnych, nasze portfolio Emprove® Chemicals zawiera ponad 400 surowców farmaceutycznych zorganizowanych według różnych poziomów ryzyka.
Wszystkie surowce i materiały wyjściowe są podzielone na kategorie, aby usprawnić wybór, a każdy produkt oferuje kompleksową, aktualną dokumentację potrzebną do radzenia sobie z wyzwaniami regulacyjnymi, zarządzania ryzykiem i usprawniania procesów.
Portfolio jest podzielone na cztery kategorie:
- Emprove® Evolve jest przeznaczone do wczesnych etapów produkcji biofarmaceutycznej, wypełniając lukę między surowcami i materiałami wyjściowymi klasy laboratoryjnej i zgodnymi z GMP, zapewniając jednocześnie przejrzyste informacje i dokumentację łańcucha dostaw.
- Emprove® Essential jest przeznaczony do zastosowań umiarkowanego ryzyka, oferując zgodność z przewodnikiem GMP IPEC-PQG i/lub standardem certyfikacji EXCiPACT™, a także przejrzystość łańcucha dostaw i wsparcie regulacyjne mające na celu pomoc producentom leków w sformalizowanej ocenie ryzyka.
- Emprove® Expert jest przeznaczony do zastosowań o podwyższonym ryzyku, w których najniższe poziomy mikrobiologiczne i endotoksyny mają ogromne znaczenie. Wraz z funkcjami zarządzania ryzykiem Emprove® Essential, linia Emprove® Expert dostarcza produkty o określonym niskim poziomie mikrobiologicznym i endotoksyn, wspierając ogólną strategię ograniczania ryzyka.
- Emprove® API jest przeznaczony do końcowego produktu leczniczego zgodnego z międzynarodowymi standardami, produkowanego w Europie w celu spełnienia wymagań jakościowych i regulacyjnych dotyczących aktywnych składników farmaceutycznych (API) zgodnie z ICH Q7 GMP. Dedykowane wsparcie naszego zespołu ds. zarządzania regulacjami obejmuje dostęp do obszernej dokumentacji, takiej jak DMF, CEP i ASMF.
Nadążanie za zmieniającymi się przepisami dotyczącymi surowców
Krytyczne surowce stosowane w procesach produkcyjnych nie mają jasno określonych norm regulacyjnych ani wymagań jakościowych, ale są coraz bardziej przedmiotem zainteresowania organów regulacyjnych. Kontynuujemy rozwój naszego portfolio Emprove® Chemicals, dodając niedawno linię produktów Emprove® Evolve, zapewniającą wysokiej jakości surowce odpowiednie do zastosowań na wczesnym etapie produkcji. Wraz z rozwojem wymogów regulacyjnych dotyczących surowców krytycznych, które stawiają przed nami nowe wyzwania, będziemy nadal rozwijać naszą ofertę, aby wspierać ocenę ryzyka jakości poprzez szczegółową dokumentację oraz przejrzystość i kontrolę łańcucha dostaw.
Dokumentacja przyspieszająca przejście przez labirynt przepisów
W ramach programu Emprove®, kompletne portfolio chemikaliów Emprove® Evolve, Essential i Expert jest wspierane przez dokumentację Emprove®. Ta kompleksowa dokumentacja ułatwia kwalifikację, ocenę ryzyka i optymalizację procesów.
Biblioteka dokumentacji Emprove® dla surowców i materiałów wyjściowych
Dokumentacja kwalifikacji materiału
Wspiera kwalifikację surowców i przyspiesza przygotowanie dokumentacji leków
Zgodnie z rozdziałem 3 ICH CTD dotyczącym jakości (dostosowanym do substancji pomocniczych)
- Informacje ogólne
- Wytwarzanie
- Charakterystyka
- Zanieczyszczenia pierwiastkowe (ICH Q3D)
- Kontrola substancji leczniczej
- Norma referencyjna
- System zamknięcia pojemnika w tym "Oświadczenie dotyczące materiału opakowania podstawowego"
- Stabilność
- Oświadczenie środowiskowe
Bez opłat*
*Dokumentacja kwalifikacji materiału jest bezpłatna i dostępna na stronach szczegółowych określonych produktów w naszej witrynie internetowej po zalogowaniu. Można ją również pobrać za pośrednictwem pakietu Emprove® Suite.
Dokumentacja zarządzania jakością
Odpowiada na pytania podczas oceny ryzyka jakości zgodnie z ICH Q9 i EU 2015/C95/02.
- Informacje o łańcuchu dostaw
- Ogólne oświadczenie o PKB
- Samoocena jakości produktu**
- Samoocena jakości miejsca
- Podsumowanie raportu z audytu
- Oświadczenie o zarządzaniu ryzykiem
- Oświadczenie o zarządzaniu zmianą
- Oświadczenie o integralności danych
Bez opłat*
*Dossier Zarządzania Jakością jest bezpłatne i dostępne na stronach szczegółowych produktów w naszej witrynie internetowej po zalogowaniu. Można ją również pobrać za pośrednictwem pakietu Emprove® Suite.
**Na podstawie Rx-360 SAQ Moduł 3
Dokumentacja doskonałości operacyjnej
Wspiera działania związane z optymalizacją procesów i oceną ryzyka związanego z bezpieczeństwem.
- Raport dotyczący jakości produktu
- Dane dotyczące stabilności**
- Procedura analityczna
- TUPP (jeśli dotyczy)
- Rozszerzone informacje dotyczące azotynów
Premium*
*Dossier Doskonałości Operacyjnej można zakupić indywidualnie na stronach szczegółów produktu w naszej witrynie internetowej po zalogowaniu lub uzyskać nieograniczony dostęp za pośrednictwem naszej subskrypcji Emprove® Suite
**Dostępne tylko dla produktów Emprove® Essential i Emprove Expert. Suite
**Dostępne tylko dla produktów Emprove® Essential i Emprove® Expert, w oparciu o długoterminowe badania stabilności zgodnie z wymogami ICH Q1A.
Emprove® API produkty dostarczane z pakietem informacyjnym Emprove® API Information Package który wspiera kwalifikację API i ocenę ryzyka. Obejmuje on:
- Informacje ogólne
- Produkcja
- Specyfikacja
- Certyfikaty regulacyjne
- Jakość produktu Samoocena
- Informacje o opakowaniu
- Podsumowanie stabilności i wnioski
Przejrzystość jakości i usług
Wspieramy naszych partnerów w ich wysiłkach związanych z oceną ryzyka, dostarczając szczegółowych informacji na temat stosowanego systemu zarządzania jakością, łańcucha dostaw, danych możliwych do wyodrębnienia oraz danych dotyczących stabilności produktu. Aby dowiedzieć się więcej, wybierz dowolne z poniższych kryteriów dla naszego katalogu jakości i usług.
Emprove® Surowce i materiały wyjściowe według kategorii
Jakość
Łańcuch dostaw
Produkcja
Certyfikaty
Specyfikacje
NOWY EMPROVE® SUITE: PRZEKROCZ KOMPLEKSOWOŚĆ Z PEWNOŚCIĄ
Zgodność z aktualnymi Dobrymi Praktykami Wytwarzania to kontinuum. Zmiany są nieuniknione. Konieczne są audyty i okresowe przeglądy.
Zajmij miejsce: Pakiet Emprove® Suite jest tutaj, aby usprawnić proces oceny ryzyka. Platforma cyfrowa Information-as-a-Service jest drugim pilotem, który wspiera potrzebę wygodnego dostępu do wiarygodnych informacji - w dowolnym miejscu i czasie. Subskrypcja pomaga być na bieżąco: Można nie tylko łatwo znaleźć, wyświetlić i pobrać Emprove® Dossiers, ale także "wyrazić zgodę" na aktualizacje powiadomień, aby być informowanym o zmianach w dokumentach. Można również generować metryki i raporty pobierania Emprove® Dossier i wiele więcej.
Ostatecznie, subskrypcja Emprove® Suite umożliwia:
- korzystać ze wszystkiego, co Emprove® Program ma do zaoferowania
- współpracować i udostępniać informacje globalnie
- przyspieszyć swoją drogę przez złożoność zgodności z pewnością
Powiązane zasoby
- Article: Managing Nitrite Impurities: A Supplier-Manufacturer Approach to Mitigating Nitrosamine Risk
Given the safety risk of nitrosamines, drug product manufacturers must assess their level in pharmaceutical products and define mitigation actions. This page describes how nitrosamines are formed, the prevalence in pharmaceuticals, quantitation methods, and strategies for managing nitrite impurities.
- Brochure: Satisfy your regulatory requirements
Transparency and comprehensive documentation with the Emprove® Program.
- Risk Mitigation Tool: Support for Biomanufacturing Processes
This interactive tool guides you through the challenges and quality requirements of your bio-manufacturing process.
- White Paper: Identifying Appropriate-quality Raw Materials in an Evolving Regulatory Environment
This document is effectively the first industry ”how-to‟ translation of the various regulations relevant to qualification of raw materials.
- Article: Successfully Navigate the Regulatory Landscape for Chemicals and Single-Use Consumables
Get an overview of terminology and key considerations related to regulatory expectations for chemical raw materials and qualification of components and single-use assemblies including extractable and leachable testing.
Aby zapisać się już dziś, wystarczy wypełnić i przesłać poniższy formularz odpowiedzi po zapoznaniu się z naszymi warunkami i zasadami Emprove®.