Kalibracja, weryfikacja i testowanie przydatności systemów oczyszczania wody Milli-Q®
Zapewnij integralność swojego systemu oczyszczania wody
Twój system oczyszczania wody zawiera krytyczne mierniki, czujniki i monitory, które muszą być rutynowo sprawdzane i serwisowane, aby zapobiec uszkodzeniom i zagwarantować, że woda spełnia specyfikacje producenta. Ponadto okresowa kalibracja i weryfikacja są niezbędne do zapewnienia jakości i zagwarantowania wiarygodności danych.
Usługi Milli-Q®: Specjaliści w zakresie zgodności i akredytacji laboratoriów
Ponieważ coraz więcej wytycznych regulacyjnych wymaga od laboratoriów certyfikacji jakości ich analiz, Milli-Q® Services opracował kompletne rozwiązanie akredytacyjne, aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania i pomóc spełnić wymagania GxP (np. GLP i cGMP). Oferujemy usługi kalibracji, weryfikacji i testowania przydatności dla wszystkich mierników, czujników i monitorów w naszych systemach oczyszczania wody. Możesz zaufać naszemu 20-letniemu doświadczeniu i współpracy z regulowanymi laboratoriami.
Usługi Milli-Q® zapewnią pełne zaufanie do systemów pomiarowych:
- Eliminuj ryzyko odchyleń w czasie
- Zapewnij integralność swojej pracy
- Zapewnij integralność swojej pracy li>Wzmocnienie statusu zapewnienia jakości
Zrozumienie różnic między kalibracją, weryfikacją i testami przydatności
Wiemy, że nie zawsze łatwo jest określić, czy procedura weryfikacji, procedura kalibracji lub test przydatności USP jest właściwym rozwiązaniem dla Ciebie. Zależy to od wpływu wody na Twoje zastosowania oraz od rodzaju akredytacji lub systemu zarządzania jakością, którego musisz przestrzegać.
- Kalibracja: Zapewnia i dostosowuje dokładność pomiaru względem identyfikowalnych wzorców odniesienia. Cały łańcuch pomiarowy jest kalibrowany. Nasza usługa kalibracji obejmuje certyfikat kalibracji, krytyczny dla laboratoriów spełniających normy jakości (np, cGMP, GLP).
- Weryfikacja: Weryfikuje i dokumentuje dokładność mierników systemu względem zewnętrznie skalibrowanych mierników referencyjnych.
- Testowanie przydatności: Zapewnia zgodność urządzeń do pomiaru jakości wody z wymaganiami farmakopei amerykańskiej (USP) określonymi w rozdziale <645> dla przewodności/oporności* i rozdziale <643> dla TOC†.
* Dla przewodności, rozdzielczość ± 0,1 μS/cm na najniższym zakresie, stała ogniwa ± 2%.
† Sprawdź limity wykrywania poniżej 500 ppb.
Korzyści z naszych usług kalibracji, weryfikacji i testowania przydatności
Dla laboratoriów pracujących w środowiskach GxP i akredytowanych jesteśmy partnerem z wyboru.
Nasza wiedza opiera się na:
- Zaawansowanym projektowaniu i monitorowaniu systemu - Zapewnia zgodność systemu oczyszczania wody z najnowszymi wytycznymi regulacyjnymi
- Certyfikowani inżynierowie serwisowi - Wszystkie testy są przeprowadzane przez specjalnie przeszkolonych ekspertów ds. walidacji
- Kompleksowe protokoły - Wszystkie testy są przeprowadzane przez specjalnie przeszkolonych ekspertów ds. walidacji.nbsp;- Wszystkie testy są przeprowadzane przy użyciu podlegających kontroli na całym świecie standardowych procedur operacyjnych (SOP) i dokumentowane za pomocą podlegających kontroli raportów, które zapewniają identyfikowalność i zgodność; dostępne dla mierników rezystywności/temperatury i monitorów TOC
- Regularnie kalibrowane przyrządy - Wszystkie testy są przeprowadzane za pomocą certyfikowanych i skalibrowanych przez producenta przyrządów