Merck
Strona głównaUsługiRozwój produktów niestandardowychKontrakt na usługi opracowywania przeciwciał ZooMAb®
Kontrakt na usługi opracowywania przeciwciał ZooMAb®
Koncepcyjny obraz rekombinowanego przeciwciała ZooMAb® wykorzystywanego w usługach opracowywania przeciwciał na zlecenie ZooMAb®.
Kontraktowe usługi opracowywania przeciwciał ZooMAb® są rozwiązaniem umożliwiającym generowanie przeciwciał dla pożądanych celów, aby spełnić potrzeby badawcze i produkcyjne. Usługa ta wykorzystuje rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania i przygotowywania immunogenów, opracowywania przeciwciał i badań przesiewowych, testów specyficznych dla aplikacji oraz produkcji przeciwciał w skali odpowiedniej do Twoich celów.
Request Service
Dlaczego warto skorzystać z usługi Contract ZooMAb® Antibody Development?
W odróżnieniu od konwencjonalnych technologii monoklonalnych i poliklonalnych, Przeciwciała rekombinowane ZooMAb® są opracowywane w oparciu o zastrzeżoną platformę immortalizacji komórek B i ekspresji rekombinowanej przy użyciu metod opartych na hodowli tkankowej. Te stabilne unieśmiertelnione linie komórkowe zapewniają szeroką selekcję klonalną i zachowują różnorodność immunizacji. W przeciwieństwie do tego, inne metody rozwoju przeciwciał rekombinowanych wymagają natychmiastowego klonowania w celu zapewnienia żywotności klonów, ograniczając liczbę klonów do dalszych badań przesiewowych, co skutkuje utratą wysoce specyficznych kandydatów i stwarza potrzebę ponownej immunizacji.
Przeciwciała opracowane przy użyciu naszego Nagrodzona innowacyjna technologia wykazuje spójność między partiami, powtarzalność i wydajność aplikacji z opcją sformułowania ostatecznej prezentacji buforu dla konkretnych zastosowań. Dzięki fachowemu wsparciu technicznemu, nasza usługa rozwoju przeciwciał ZooMAb® oferuje doskonałe wskaźniki sukcesu i jest skalowalna do Twoich potrzeb.
Jak ZooMAb® są opracowywane dla Twojego sukcesu
  • Robust Clonal Selection: Klony są wstępnie selekcjonowane przy użyciu sortera komórkowego, a następnie sprawdzane w początkowych zastosowaniach (tj.e., ELISA i testach Luminex®). Ostateczni kandydaci są następnie testowani w pożądanych zastosowaniach w celu potwierdzenia swoistości i czułości.
  • Wysoce swoiste kandydatury: Stabilna unieśmiertelniona linia komórkowa umożliwia rozległy proces selekcji klonalnej i zachowuje różnorodność od początkowej immunizacji.
  • Niezawodny wskaźnik sukcesu: Znacznie wyższy wskaźnik immortalizacji w porównaniu do typowego wskaźnika fuzji hybrydom króliczych zapewnia szeroką różnorodność klonów, zwiększając prawdopodobieństwo znalezienia pożądanego klonu do danego zastosowania.
  • Własna wiedza specjalistyczna: Oszczędność czasu i wysiłku dzięki wykorzystaniu naszej wiedzy technicznej w zakresie opracowywania testów, takich jak projektowanie immunogenów, testów kanapkowych i testów Luminex®.
Zobacz, jak wypadają w porównaniu z tradycyjnym podejściem hybrydoma.
Usługa żądania
Porównanie podejścia ZooMAb® do metod tradycyjnych
Typowy harmonogram rozwoju przeciwciał
  • 5 - 6 tygodni
    • 10 - 11 tygodni
      • 10 - 12 tygodni
        • 2 - 3 tygodnie
          • 6 - 7 tygodni
          • Typowo w skali 0,5 - 1 mg
            • Zależy od skali