Inżynieria i rozwój linii komórkowych CHOZN®
Generowanie i izolowanie wysokoprodukcyjnych linii komórkowych lub klonów może być kosztowne i pracochłonne. Zamiast tego, uwolnij swoje działy badawczo-rozwojowe, aby skupić się na opracowywaniu nowych środków terapeutycznych, zlecając inżynierię produkcyjnych linii komórkowych naszemu zespołowi ds. rozwoju platformy CHOZN® składającemu się z wysoko wykwalifikowanych naukowców.
Możemy wesprzeć Twoją produkcję biomateriałów i badania dzięki wieloletniemu doświadczeniu w edycji genomu dla linii komórkowych jajnika chomika chińskiego (CHO). Nasze zindywidualizowane usługi wykorzystują różnorodne metody biologii molekularnej, w tym naszą własną technologię nukleazy palca cynkowego (ZFN) CompoZr®, aby dostarczać wydajne linie komórkowe, które pomagają obniżyć koszty produktów i skrócić czas ich realizacji.
Usługi obejmują:
- Inżynieria linii komórkowych CHO do bioprodukcji
- Niestandardowy rozwój w linii komórkowej CHO
- Niestandardowy rozwój rekombinowanych linii komórkowych w ramach naszej własnej linii komórkowej CHOZN® GS CHO
Każdy projekt inżynierii linii komórkowej jest podzielony na etapy, fakturowane dopiero po zakończeniu etapu. Pozostajemy w ścisłej komunikacji technicznej z zespołem badawczo-rozwojowym, dzięki czemu projekty postępują płynnie, przechodząc do każdej nowej fazy, gdy istnieje obopólna zgoda.
Powiązane zasoby produktowe
Flyer: CHOZN® i UCOE® Combined Platform
Biała księga: Accelerating Cell Line and Process Development
Webinarium: Podejmij właściwą drogę w górę strumienia: Zintegrowane rozwiązanie dla rozwoju linii komórkowych i procesów technologicznych
CHOZN® Omics Explorer
Webinarium: Ograniczanie ryzyka w rozwoju linii komórkowych: Uwarunkowania regulacyjne i wpływ na zapewnienie jakości
Fazy projektu inżynierii standardowej linii komórkowej
- Etap 1: Inicjacja programu i transfer technologii
- Etap 2: Projektowanie i walidacja ZFN
- Etap 3: Przygotowanie ZFN, transfekcja i potwierdzenie aktywności
- Etap 4: Klonowanie i charakterystyka pojedynczych komórek
- Etap 5: Testowanie mikoplazmy i sterylności oraz dostarczenie klonu
Fazy projektu rozwoju standardowej linii komórkowej
- Etap 1: Inicjacja programu i transfer technologii
- Etap 2: Budowa wektora ekspresji
- Etap 3: Generacja i charakterystyka stabilnej puli
- Etap 4: Klonowanie i charakterystyka pojedynczej komórki
- Etap 5: Badanie stabilności genetycznej (opcjonalnie)
- Etap 6: Ocena jakości białek (opcjonalnie)
- Etap 7: Testy bezpieczeństwa i transfer klonów
- Etap 8: Niestandardowe nośniki, pasza i rozwój procesu (opcjonalnie)
- Etap 9: Generowanie i charakteryzacja MCB (opcjonalnie)
Aby omówić swoje potrzeby, wystarczy skontaktować się z naszym zespołem, a skontaktuje się z nami naukowiec.
Modyfikacja genetyczna za pomocą nukleaz cynkowo-palcowych (ZFN) CompoZr®
ZFN, potężne narzędzie do tworzenia nowych linii CHO, to klasa zmodyfikowanych białek wiążących DNA, które tworzą dwuniciowe przerwy w DNA w miejscach określonych przez użytkownika. Te dwuniciowe pęknięcia stymulują naturalne procesy naprawy DNA w komórce poprzez rekombinację homologiczną (HR) i niehomologiczne łączenie końców (NHEJ). Stosując ugruntowane i solidne protokoły, nasz zespół może dokonywać ukierunkowanych zmian w genomie, takich jak:
- Linie komórkowe z ukierunkowanymi delecjami genów (knockouts)
- Linie komórkowe z ukierunkowanymi integracjami (adds/knock-ins)
- Modyfikacje linii komórkowych
Oferujemy odczynniki ZFN w formacie plazmidu DNA, a także mRNA. Jeszcze inną opcją są fluorescencyjnie znakowane ZFN, umożliwiające sortowanie komórek aktywowane fluorescencją (FACS), które może skutkować wzbogaconą pulą pożądanych komórek.
Doskonałe dopasowanie do Twojego procesu
- Doświadczenie w biofarmaceutycznych projektach rozwojowych
- Modułowe opcje usług dostosowane do konkretnych potrzeb
- Efektywny kosztowo dostęp do najnowszych technologii (CompoZr® ZFNs, MISSION® RNAi)
- Efektywne linie komórkowe CHO dostarczane do natychmiastowego użycia
- Zapewniona dokumentacja i kontrola jakości
- Dedykowane zarządzanie terminami i rezultatami