Worki do przenoszenia proszków luzem
Współpracowaliśmy z ILC Dover, producentem worka do przenoszenia proszku EZ BioPac® i połączyliśmy go z naszą technologią Right Sized Weighing, aby zapewnić najprostsze i najłatwiejsze rozwiązanie do przenoszenia proszku.
Wiodąca w branży konstrukcja worka do przenoszenia
- Unikalna konstrukcja worka eliminuje ryzyko rozlania, w połączeniu z kompatybilnym pojemnikiem zewnętrznym i przetestowana w celu zapewnienia bezpiecznego transportu
- Folia Amorflex® 114 o właściwościach antystatycznych opatentowana przez ILC Dover zapewnia 99.9% produktu - nie wymaga spłukiwania
- Bezpyłowy proces przenoszenia obejmuje kilka opcji podłączenia do zbiorników hydracyjnych: kołnierz-uszczelka, bez uszczelki lub elastyczne dopasowanie
- Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca podnoszenie, z uchwytem do torebki dla mniejszych worków lub pętlami do podnoszenia dla większych worków
Technologia ważenia w prawidłowym rozmiarze
- Waga docelowa do 100 kg, zoptymalizowana pod kątem operacji jednostkowych
- Każde urządzenie jest precyzyjnie napełniane z dokładnością +/- 0,5%.5% masy docelowej, z masą netto wydrukowaną na każdym pojemniku
- Szczegółowy raport partii dla każdej partii produktu wymienia tarę, masę brutto i masę netto ponumerowanego pojemnika
Intuicyjne podejście do obsługi proszków luzem
Wyobraź sobie oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wyeliminowaniu operacji ważenia w Twoim zakładzie. Korzyści dla operatora obejmują usunięcie ryzyka związanego z powtarzającymi się ruchami, narażeniem na pył i zarządzaniem zbyt dużymi pojemnikami z proszkiem. Korzyści dla procesu? Ogólnie rzecz biorąc, bardziej higieniczna praca, łatwiejszy czas czyszczenia i obracania sprzętu do nawadniania oraz mniejsze ryzyko obciążenia biologicznego środowiska z powodu nadmiernego zapylenia obszaru. Łącznie korzyści te mogą przyczynić się do ogólnej oszczędności czasu i pieniędzy - pozwól nam pokazać Ci więcej.
EZ BioPac® w porównaniu z konwencjonalną obsługą proszków luzem
Powiązane zasoby produktowe
Arkusz danych: Bulk Powder Transfer Bag
Schemat: Torba EZ BioPac®