Charakterystyka linii komórkowej
Charakteryzacja linii komórkowych jest wymagana przez organy regulacyjne w celu potwierdzenia pochodzenia i historii gatunków linii komórkowych, a także scharakteryzowania i przetestowania tożsamości linii komórkowych, stabilności genetycznej i czystości.
Tożsamość - Ten wymagany test potwierdza gatunek pochodzenia, a jedna z poniższych metod musi zostać przeprowadzona na Głównym Banku Komórek (MCB) i końcu produkcji/komórkach w limicie (EOP/CAL).
Stabilność genetyczna - Ta ocena linii komórkowej jest przeprowadzana w całym procesie produkcyjnym; zwykle wykonywana przy użyciu komórek z MCB w celu porównania komórek z EOP/CAL.
Czystość - Ten test jest stosowany do wykrywania szeregu możliwych zanieczyszczeń, w tym bakterii, grzybów, mykoplazmy i wirusów.
Zalecamy przeprowadzenie badań charakteryzujących linie komórkowe zarówno ssaków, jak i innych gatunków na różnych etapach opracowywania i produkcji leków, w tym:
- Linie komórkowe
- Master Cell Banks (MCB) i Working Cell Banks (WCB)
- Wirusy przypadkowe (testy in vitro i in vivo)
- Retrowirusy
- Panele testowe MAP/HAP/RAP
- Końcowe komórki produkcyjne (EOPC)
- Zasoby wirusowe (VSS)
- Surowce i produkty końcowe
Użyj poniższego formularza, aby skontaktować się z naszymi ekspertami w sprawie swoich potrzeb w zakresie charakteryzacji linii komórkowych.