BASMW1032
Platinum Wire Auxiliary Electrode
Synonim(y):
Pomocnicza elektroda Pt
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
CTFE cylinder
gold connector (plated)
dł. elektrody
7.5 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Elektroda pomocnicza z drutu platynowego (7,5 cm), z pozłacanym złączem, zamontowana w cylindrze CTFE.
Zastosowanie
Przeciwelektrody z drutu platynowego (znane również jako elektrody pomocnicze) są szeroko stosowane w standardowych ogniwach elektrochemicznych do woltamperometrii cyklicznej, woltamperometrii liniowej i innych technik elektrochemicznych. Są one preferowane ze względu na niską cenę i odporność na utlenianie, rozpuszczalniki i kwasy.
Informacje prawne
Produkt firmy Bioanalytical Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)