BASMF2012
Glassy Carbon Voltammetry Electrode
Synonim(y):
Elektroda robocza z węgla szklistego do woltamperometrii
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócŚrednica
3.0 mm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Elektroda robocza z węgla szklistego jest najczęściej stosowaną elektrodą węglową w elektrochemii, takiej jak woltamperometria cykliczna i woltamperometria liniowa, ze względu na jej właściwości, takie jak odporność na wysoką temperaturę, twardość, niska gęstość i niski opór elektryczny. Węgiel szklisty jest jednym z powszechnie stosowanych materiałów elektrodowych do produkcji elektrod roboczych. Dzięki szerokiemu zakresowi potencjału i dobrej przewodności elektrycznej, węgiel szklisty jest elektrochemicznie obojętny, gęsty i twardy jak szkło, bez przepuszczalności gazów i cieczy. Oprócz bardzo wysokiej stabilności termicznej, węgiel szklisty jest niezwykle odporny na ataki chemiczne.
Informacje prawne
Produkt firmy Bioanalytical Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)