Merck
H2904
Sigma-Aldrich
HistoChoice® Tissue Fixative
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.47
Pozwól nam pomóc
kolor
colorless
Poziom jakości
Zastosowanie
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Designed for the molecular biologist. Specially formulated to preserve antigenic sites for antibody probes and nucleic acid sites for in situ hybridizations. Fixed sections do not require predigestion or other recovery procedures to make important sites available.
Jakość
Contains no formaldehyde, glutaraldehyde or mercury. Non-toxic
Informacje prawne
HistoChoice is a registered trademark of Amresco, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)