Merck
227056
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide
anhydrous, 99.8%
Synonim(y):
DMF, NSC 5356
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
granice wybuchowości
15.2 %
zanieczyszczenia
<0.005% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylformamide (DMF) is the commonly employed solvent for chemical reactions. DMF is a useful solvent employed for the isolation of chlorophyll from plant tissues. It is widely employed reagent in organic synthesis. It plays multiple roles in various reactions such as solvent, dehydrating agent, reducing agent as well as catalyst. It is a multipurpose building block for the synthesis of compounds containing O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO as functional groups.
N,N-Dimethylformamide is a polar solvent commonly used in organic synthesis. It also acts as a multipurpose precursor for formylation, amination, aminocarbonylation, amidation and cyanation reactions.
Zastosowanie
Rozpuszczalnik dla wielu hydrofobowych związków organicznych.
N,N-Dimethylformamide (anhydrous) has been used as solvent for the synthesis of cytotoxic luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) conjugate AN-152 (a chemotherapeutic drug) and fluorophore C625 [4-(N,N-diphenylamino)-4′-(6-O-hemiglutarate)hexylsulfinyl stilbene]. It may be employed as solvent medium for the various organic reduction reactions.
DMF has been used as a solvent in the following processes:
  • Multi-step synthesis of L-azidohomoalanine (L-Aha) during the substitution of the mesylate by sodium azide.
  • Synthesis of phosphine-FLAG®, a detection reagent for metabolic labeling of glycans.
  • Synthesis of per-O-acetylated 6-azidofucose, a per-O-acetylated azido sugar.
Informacje prawne
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)