Merck
B103608
Sigma-Aldrich
γ-Butyrolactone
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
gamma-Butyrolactone, γ-Hydroxybutyric acid lactone, 4-Hydroxybutyric acid lactone, GBL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Beilstein:
105248
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Klucz InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
For the introduction of 3-carboxypropyl side chain. Used as a component of electrolyte solutions in batteries and capacitors.
Działania biochem./fizjol.
Prekursor kwasu γ-hydroksymasłowego (GHB). Blokuje uwalnianie dopaminy poprzez blokowanie przepływu impulsów w neuronach dopaminergicznych. Wstępne traktowanie γ-butyrolaktonem umożliwia wykrycie indukowanego autoreceptorami uwalniania dopaminy.
Prekursor kwasu γ-hydroksymasłowego (GHB); blokuje uwalnianie dopaminy.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)