Merck
482064
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
average Mn ~17,500
Synonim(y):
Silikony di-Me zakończone wodorem
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
masa cząsteczkowa
average Mn ~17,500
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406
lepkość
~500 cSt(lit.)
bp
230 °C (lit.)
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Si](C)=O
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)