445746
Poly(methyl methacrylate)
average Mw ~350,000 by GPC
Synonim(y):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
Formularz
powder
Poziom jakości
temp. samozapłonu
580 °F
masa cząsteczkowa
average Mw ~350,000 by GPC
lepkość zmniejszona
150-160 cm3/g(20 °C)(lit.)
liczba kwasowa
<1 mg KOH/g
temp. przejścia
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
rozpuszczalność
alcohols and aliphatic hydrocarbons: insoluble
esters, ketones, aromatics and glycol ethers: soluble
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Klucz InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?