Merck
441090
Sigma-Aldrich
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)
98%
Synonim(y):
α,α′-Azoisobutyronitrile, AIBN, Azobisisobutyronitrile, Free radical initiator
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(CN)N=NC(CH3)2CN
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
164.21
Beilstein:
1708400
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
Klucz InChI
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) can be used as an initiator in the preparation of:
  • Polystyrene by soap-free emulsion polymerization.
  • Molecularly imprinted polymer(MIP) using 1-vinyl imidazole. MIP can be used to quantify acid violet 19 dye in river water samples.
Przechowywanie i stabilność
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)