182230
Poly(methyl methacrylate)
Synonim(y):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
temp. samozapłonu
580 °F
Poziom jakości
zanieczyszczenia
may contain ≤2.0% toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49
lepkość właściwa
0.20 dL/g(lit.)
temp. przejścia
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
gęstość
1.188 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Klucz InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Some studies report its use in
PMMA-titania hybrid optical thins films
PMMA/polystryrene/clay nanocomposites
PMMA/polyurethane/carbon black nanocomposites for methanol fuel cells
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?