Strategie i technologie wspomagające zwiększanie rozpuszczalności API
WEBINAR
Rozwój nowych aktywnych składników farmaceutycznych (API) jest długotrwały i kosztowny, dlatego unikanie potencjalnego ryzyka, które może ograniczyć sukces produktu, ma ogromne znaczenie. Obecnie wiele API nie jest komercjalizowanych, ponieważ są one słabo rozpuszczalne w wodzie i w rezultacie wykazują zbyt niską biodostępność.
System Klasyfikacji Zdolności Rozwojowych został opracowany, aby pomóc naukowcom zajmującym się formulacją poprzez wprowadzenie dwóch nowych kategorii związków: Ograniczona szybkość rozpuszczania (DCS IIa) i ograniczona rozpuszczalność (DCS IIb). W zależności od tego, gdzie znajduje się dany API, istnieją różne strategie optymalizacji formulacji słabo rozpuszczalnych cząsteczek - od redukcji wielkości cząstek, przez modyfikację stanu stałego, po techniki przetwarzania API, takie jak tworzenie soli i kokryształów.
W tym webinarium dowiesz się:
- O Developability Classification System (DCS)
- Dlaczego ważne jest rozróżnienie między cząsteczkami o ograniczonym rozpuszczaniu i rozpuszczalności
- Zalecane strategie poprawy rozpuszczania związków klasy IIa DCS i poprawy rozpuszczalności związków klasy IIb DCS
Pharma and biopharma manufacturing
- Pharma and biopharma manufacturing
Czas trwania:1h 34min
Język:English
Sesja 1:pokazane April 4, 2023